Merck
94110
Supelco
キサントフィル
analytical standard
別名:
α-カロテン-3,3′-ジオール, β, ε-カロテン, β, ε-カロテン-3,3′-ジオール, ルテイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H56O2
CAS番号:
分子量:
568.87
Beilstein:
2068547
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)\C=C\C=C(C)\C=C\[C@H]2C(C)=C[C@H](O)CC2(C)C
InChI
1S/C40H56O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-37-33(5)25-35(41)27-39(37,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-38-34(6)26-36(42)28-40(38,9)10/h11-25,35-37,41-42H,26-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t35-,36+,37-/m0/s1
InChI Key
KBPHJBAIARWVSC-RGZFRNHPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
<ul>
<li><strong>Lutein in cellular antioxidant research:</strong> A study conducted by Lakshminarayana et al. investigates the oxidative derivatives of lutein in cellular environments using HeLa cells. The research focuses on lutein′s role as an antioxidant and its cytotoxic effects when exposed to oxidative stress, crucial for understanding its therapeutic potential in disease contexts where oxidative stress plays a role (Chemico-biological Interactions, 2013).</li>
<li><strong>Lutein in photosystem II research:</strong> Lutein binds violaxanthin, neoxanthin or zeaxanthin and even in the absence of zeaxanthin, plays a crucial role in the energy transfer processes within photosystems (European Journal of Biochemistry, 2001).</li>
</ul>
生物化学的/生理学的作用
ビタミンA活性のない食品カロテノイドです。目の黄斑の色素濃度を高め、視覚機能を改善する可能性があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
94110-VAR:
94110-BULK:
94110-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)