Merck
79766
Supelco
ルテイン 溶液
1 mg/L in ethanol, analytical standard
別名:
β,ε-Carotene-3,3′-diol, Xanthophyll solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H56O2
CAS番号:
分子量:
568.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
1 mg/L in ethanol
屈折率
n20/D 1.361-1.363
UV吸収
λ: 441-451 nm Amax
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(/C=C/C=C(/C=C/C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\[C@H]2C(C)=C[C@H](O)CC2(C)C
InChI
1S/C40H56O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-37-33(5)25-35(41)27-39(37,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-38-34(6)26-36(42)28-40(38,9)10/h11-25,35-37,41-42H,26-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t35-,36+,37-/m0/s1
InChI Key
KBPHJBAIARWVSC-RGZFRNHPSA-N
詳細
Lutein is a carotenoid, found in human serum and is also present in retina and macula lenses.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F
引火点(℃)
14 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
79766-2.5ML-BULK:
79766-2.5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lutein, but not alpha-tocopherol, supplementation improves visual function in patients with age-related cataracts: a 2-y double-blind, placebo-controlled pilot study.
Olmedilla B, et al.
Nutrition, 19(1), 21-24 (2003)
E J Johnson et al.
The American journal of clinical nutrition, 71(6), 1555-1562 (2000-06-06)
Lutein and zeaxanthin are the only carotenoids in the macular region of the retina (referred to as macular pigment [MP]). Foods that are rich in lutein and zeaxanthin can increase MP density. Response to dietary lutein and zeaxanthin in other