PHR1699
ルテイン
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
キサントフィル, α-カロテン-3,3′-ジオール, β, ε-カロテン, β, ε-カロテン-3,3′-ジオール, ルテイン
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1370804
APIファミリー
lutein
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 3x100 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
CC(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)\C=C\C=C(C)\C=C\[C@H]2C(C)=C[C@H](O)CC2(C)C
InChI
1S/C40H56O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-37-33(5)25-35(41)27-39(37,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-38-34(6)26-36(42)28-40(38,9)10/h11-25,35-37,41-42H,26-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t35-,36+,37-/m0/s1
InChI Key
KBPHJBAIARWVSC-RGZFRNHPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ルテインは、暗緑色野菜および葉野菜に含まれる炭化水素カルテノイドの酸素付加誘導体です。親油性医薬品(logP 7.8)として作用し、主として加齢黄斑変性(AMD)、白内障、および他の失明性疾患の予防に使用されます。
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1699-100MG-PW:
PHR1699-3X100MG-PW:
PHR1699-3X100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック