Merck
91904
Supelco
ビオラキサンチン
analytical standard
別名:
(3S,3′S,5R,5′R,6S,6′S)-5,6:5′,6′-ジエポキシ-5,5′,6,6′-テトラヒドロ-β,β-カロテン-3,3′-ジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H56O4
CAS番号:
分子量:
600.87
Beilstein:
101269
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
−70°C
SMILES記法
CC(/C=C/[C@@]12[C@](C)(O2)C[C@@H](O)CC1(C)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(\C=C\[C@]34C(C)(C)C[C@H](O)C[C@]3(O4)C)C
InChI
1S/C40H56O4/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-39-35(5,6)25-33(41)27-37(39,9)43-39)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-40-36(7,8)26-34(42)28-38(40,10)44-40/h11-24,33-34,41-42H,25-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t33-,34-,37+,38+,39-,40-/m0/s1
InChI Key
SZCBXWMUOPQSOX-WVJDLNGLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ビオラキサンチンは、多くの果実および野菜に存在する天然色素性構成物質すなわちカロテノイドです。
アプリケーション
ビオラキサンチンは、果実および野菜中の分析物を高速液体クロマトグラフィー/光ダイオードアレイ検出で測定する際に、標準物質として使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
91904-1MG:
91904-BULK:
91904-VAR:
91904-1MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Determination of the carotenoid content in selected vegetables and fruit by HPLC and photodiode array detection.
Muller H.
European Food Research and Technology, 204(2), 88- 94 (1997)