アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
protect from light
色
blue, to dark brown to black
溶解性
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C([C@@H]1C(OC)=O)C(C(N/2)=C1C([C@@H](CCC(O)=O)[C@@H]/3C)=NC3=C/4)=C(C)C2=C\C5=N/C(C(C)=C5CC)=C\C6=C(C=C)C(C)=C4N6
InChI
1S/C35H36N4O5/c1-8-19-15(3)22-12-24-17(5)21(10-11-28(40)41)32(38-24)30-31(35(43)44-7)34(42)29-18(6)25(39-33(29)30)14-27-20(9-2)16(4)23(37-27)13-26(19)36-22/h8,12-14,17,21,31,36,39H,1,9-11H2,2-7H3,(H,40,41)/b22-12-,23-13-,24-12-,25-14-,26-13-,27-14-,32-30-/t17-,21-,31+/m0/s1
InChI Key
NSFSLUUZQIAOOX-QEWKCGBTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- for the photodynamic therapy (PDT) in oral cancer cell lines
- to test its effect on inducing oxidative stress and death in L. amazonensis
- to test its effect on the viability of HeLa cells
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1218-VAR:
SML1218-10MG:
SML1218-50MG:
SML1218-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)