330000
ローズベンガル
≥96% (HPLC), Dye content 95 %
別名:
4,5,6,7-テトラクロロ-2′,4′,5′,7′-テトラヨードフルオレセイン 二ナトリウム塩, アシッドレッド94, ベンガルローズB ナトリウム塩, ローズベンガル ナトリウム塩
アッセイ
≥96% (HPLC)
フォーム
solid
組成
Dye content, 95%
テクニック
titration: suitable
色
red to brown
&ε; (減衰係数)
≥ 3000 at 350-354 nm
≥12000 at 311-315 nm
≥32000 at 262-266 nm
≥32000 at 513-517 nm
≥98000 at 546-550 nm at 0.04 g/L (H2O + 1ml 1% Na2CO3)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1C2=C3C=C(I)C(=O)C(I)=C3Oc4c(I)c([O-])c(I)cc24
InChI
1S/C20H4Cl4I4O5.2Na/c21-10-8(9(20(31)32)11(22)13(24)12(10)23)7-3-1-5(25)16(29)14(27)18(3)33-19-4(7)2-6(26)17(30)15(19)28;;/h1-2,29H,(H,31,32);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
UWBXIFCTIZXXLS-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
330000-VAR:
330000-BULK:
330000-1G:4548173987989
330000-5G:4548173987996
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)