Merck
341347
Sigma-Aldrich
ビス(ジイソプロピルアミノ)クロロホスフィン
≥95.0%
別名:
クロロビス(N,N-ジイソプロピル)ホスホアミダイト, クロロビス(N,N-ジイソプロピルアミノ)ホスフィン, テトライソプロピル亜ホスホロジアミド酸クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[[(CH3)2CH]2N]2PCl
CAS番号:
分子量:
266.79
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0%
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
100-104 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
CC(C)N(C(C)C)P(Cl)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C12H28ClN2P/c1-9(2)14(10(3)4)16(13)15(11(5)6)12(7)8/h9-12H,1-8H3
InChI Key
FEHUTHGOLLQBNW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
ビス(ジイソプロピルアミノ)クロロホスフィンは、パラジウム触媒によるBuchwald-Hartwigアミノ化反応のためのtert-ブチルテトライソプロピルホスホロジアミダイト配位子の合成に使用されています。
以下の合成にも使用できます。
  • 選択的エポキシ化のための非環式N-ホスホニオイミン触媒
  • ボリル置換メチレンホスホニウム誘導体
その他情報
ジイソプロピルアミン塩酸塩を含有します。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
341347-VAR:
341347-BULK:
341347-5G:
341347-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Palladium?Catalysed Amination of Aryl?and Heteroaryl Halides Using tert?Butyl Tetraisopropylphosphorodiamidite as an Easily Accessible and Air?Stable Ligand
Roiban GD , et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2014(10), 2070-2076 (2014)
Borylated methylenephosphonium salts: precursors of elusive boryl (phosphino) carbenes
Lavigne F, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(26), 8864-8865 (2010)
Novel N-phosphonio imine-catalyzed epoxidation reactions
Prieur D, et al.
Organic Letters, 10(11), 2291-2294 (2008)
Shiyue Fang et al.
Current protocols in nucleic acid chemistry, 82(1), e111-e111 (2020-07-07)
This protocol provides details for the preparation of nucleoside phosphoramidites with 1,3-dithian-2-yl-methyl (Dim) and 1,3-dithian-2-yl-methoxycarbonyl (Dmoc) as protecting groups, and a linker with Dmoc as the cleavable function, then using them for solid phase synthesis of sensitive oligodeoxynucleotides (ODNs). Using