Merck
230170
Sigma-Aldrich
水素化ホウ素テトラブチルアンモニウム
98%
別名:
Tetra-n-butylammonium tetrahydridoborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)4N(BH4)
CAS番号:
分子量:
257.31
Beilstein:
4212332
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
solid
反応適合性
reagent type: reductant
mp
124-128 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
[BH4-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.BH4/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H4/q+1;-1
InChI Key
GMBOFJFPOCGSOI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水素化ホウ素テトラブチルアンモニウムは、カルボン酸、アルデヒド、ケトンの還元に使用されます。
アプリケーション
β-ケトアミド、 β-ケトエステル、炭水化物誘導体の選択的還元剤。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B - Water-react 2
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
230170-50G:
230170-BULK:
230170-10G:
230170-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chemistry Letters (Jpn), 1469-1469 (1992)
Tetrahedron, 49, 11169-11169 (1993)
Tetrabutylammonium borohydride
Raber DJ and Guida WC
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Abderrahman Atifi et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(53), 13076-13086 (2017-07-26)
The solvent environment around iron porphyrin complexes was examined using mixed molecular/RTIL (room temperature ionic liquid) solutions. The formation of nanodomains in these solutions provides different solvation environments for substrates that could have significant impact on their chemical reactivity. Iron
Matthew N McCarroll et al.
Nature communications, 10(1), 4078-4078 (2019-09-11)
Anesthetics are generally associated with sedation, but some anesthetics can also increase brain and motor activity-a phenomenon known as paradoxical excitation. Previous studies have identified GABAA receptors as the primary targets of most anesthetic drugs, but how these compounds produce