アッセイ
95%
フォーム
solid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
B.N
InChI
1S/BH3.H3N/h2*1H3
InChI Key
WZMUUWMLOCZETI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
682098-500G:
682098-BULK:
682098-100G:
682098-10G:
682098-1G:
682098-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
電池、燃料電池、スーパーキャパシタはエネルギーの生成および蓄積において電気化学的プロセスに依存しています。それらの動作と電子/イオン輸送の分離を理解します。
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.
水素吸蔵合金、水素化物の他にアンモニア-ボラン錯体や金属有機構造体(MOF)など様々な水素吸蔵関連材料を取り扱っています。