Merck
287717
Sigma-Aldrich
ボラン-アンモニア錯塩
greener alternative
technical grade, 90%
別名:
アンミントリヒドロホウ素, ボラザン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3N · BH3
CAS番号:
分子量:
30.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
形状
solid
反応適合性
reagent type: reductant
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
B.N
InChI
1S/BH3.H3N/h2*1H3
InChI Key
WZMUUWMLOCZETI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アンモニアボラン(別名:ボラザン)は水素分を多く含みます(質量の約20%)。ボラザンの熱分解は、温度範囲350~410Kにおいて水素放出と発熱を伴って発生します。将来的には燃料電池の水素源として使用される可能性があります。
ボラン-アンモニア錯体は、アンモニアがその4個の原子すべてを介してリガンドに堅く結合している新規材料です。Lewis(ルイス)塩基(NH3)からルイス酸(BH3)への電子供与により生成される供与体-受容体複合体です。1.564 AのB-N結合距離を示します。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
ボラザンは、プロトン性媒体または非プロトン性媒体中のアルデヒドやケトンの穏やかで効率的な立体選択的還元剤です。水素の放出のための貯蔵媒体として使用できます。ボラザンは、グラフェン成長用基質として使用される六方晶窒化ホウ素単層の形成のためのアンモニアボラン(AB)源として広く使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
287717-10G:
287717-VAR:
287717-1G:
287717-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Weng, B.; et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 36, 10870-10870 (2011)
William C Ewing et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(42), 17093-17099 (2011-10-04)
Studies of the activating effect of Verkade's base, 2,8,9-triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane (VB), on the rate and extent of H(2) release from ammonia borane (AB) have led to the syntheses and structural characterizations of three anionic aminoborane chain-growth products that provide direct support
X. Yang, et al.,
Tetrahedron, 67, 7121-7127 (2011)
Thermal decomposition of B-N-H compounds investigated by using combined thermoanalytical methods.
Baitalow F, et al.
Thermochimica Acta, 391(1), 159-168 (2002)
Gang Hee Han et al.
ACS nano, 7(11), 10129-10138 (2013-11-05)
Graphene-boron nitride monolayer heterostructures contain adjacent electrically active and insulating regions in a continuous, single-atom thick layer. To date structures were grown at low pressure, resulting in irregular shapes and edge direction, so studies of the graphene-boron nitride interface were