Merck
T8656
Sigma-Aldrich
チオ尿素
ACS reagent, ≥99.0%
別名:
スルホ尿素, チオカルバミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CSNH2
CAS番号:
分子量:
76.12
Beilstein:
605327
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99.0%
強熱残分
≤0.1% (as SO4)
損失
≤0.5% loss on drying, 105°C, 2h
mp
170-176 °C (lit.)
174-177 °C
溶解性
H2O: passes test
官能基
amine
thiourea
SMILES記法
NC(N)=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI Key
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
mouse ... Ephx2(13850)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
チオ尿素は、硫黄を含有する尿素の類似体です。
アプリケーション
チオ尿素は、下記の用途で使用されています:
  • 肝組織ホモジナイズ用の溶解バッファーの成分として
  • 二次元ゲル内プロテインチロシンホスファターゼ(PTP)アッセイ用の2-Dサンプルバッファーでの使用
  • タンパク質抽出用の再水和バッファーでの使用
カオトロピック剤;強力な変性剤。タンパク質の溶解性と回収率を高めます。
生物化学的/生理学的作用
チオ尿素は、過酸化物ラジカルのフリーラジカル捕捉剤です。チオ尿素は、脂質の過酸化や紫外線(UV)誘発性のコラーゲンの架橋を阻害することが示されました。植物の芽の休眠は、成長刺激剤として用いられるチオ尿素によって阻害することができます。チオ尿素は、甲状腺機能亢進症の治療にも使用されることが知られています。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T8656-50G:4548173951522
T8656-BULK:
T8656-500G:4548173951515
T8656-100G:4548173951508
T8656-VAR:
T8656-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Investigation of protein-tyrosine phosphatases by in-gel assays.
Markova B, et al.
Methods, 35(1), 22-27 (2005)
Effect of copper nanoparticles exposure in the physiology of the common carp (Cyprinus carpio): Biochemical, histological and proteomic approaches
Gupta YR, et al.
Aquaculture and Fisheries, 1(2), 15-23 (2016)
Mechanism of the reduction of methylene blue by thiourea in aqueous acidic medium
Osunlaja AA
International Journal of ChemTech Research, 4(2), 609-617 (2012)
Yoshiji Takemoto
Chemical & pharmaceutical bulletin, 58(5), 593-601 (2010-05-13)
We have developed several multifunctional thiourea catalysts bearing a tertiary amine or an 1,2-amino alcohol in expectation of their synchronous activation of a nucleophile and an electrophile through both acid-base and hydrogen-bonding interactions. From these studies, it was revealed that
Nisha Singh et al.
Frontiers in plant science, 6, 606-606 (2015-08-25)
Pigeonpea is an important legume crop with high protein content. However, it is often subjected to various abiotic and biotic stresses. Proteomics is a state-of-the-art technique used to analyze the protein profiling of a tissue for deciphering the molecular entities