安全性情報
1.07979
Supelco
Thiourea
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
別名:
Thiourea, Thiocarbamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH4N2S
CAS番号:
分子量:
76.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
200-543-5
NACRES:
NB.21
フォーム:
solid
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
フォーム
solid
自己発火温度
440 °C (Dust)
有効性
1750 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
169-173 °C
溶解性
137 g/L
密度
1.405 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
640 kg/m3
保管温度
15-25°C
SMILES記法
S=C(N)N
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI Key
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay: ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance of solution (50 g/l; water): Clear to almost clear and colorless.
Melting point: 174 - 178 °C
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Sulfated ash (600 °C): ≤ 0.1 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.5 %
Sensitivity to bismuth: passes test
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
尿素 ACS reagent, 99.0-100.5%
Sigma-Aldrich
U5128
尿素
DTT crystalline powder, =97% (Ellman′s reagent), Mr 154.3
Roche
DTT-RO
DTT