製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.0%
mp
170-176 °C (lit.)
官能基
amine
thiourea
SMILES記法
NC(N)=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI Key
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
mouse ... Ephx2(13850)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- タンパク質を分析するための氷冷サンプル緩衝液の成分として
- 可溶性細胞内タンパク質を抽出するための細胞内抽出緩衝液
- 電気泳動緩衝液の成分として
生物化学的/生理学的作用
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T7875-1KG:4548173951447
T7875-500G:4548173951454
T7875-12KG:
T7875-100G:4548173951430
T7875-5KG:4548173925486
T7875-5G:4548173951461
T7875-BULK:
T7875-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)