Merck
T6399
Sigma-Aldrich
トリクロロ酢酸
ACS reagent, ≥99.0%
別名:
TCA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl3CCOOH
CAS番号:
分子量:
163.39
Beilstein:
970119
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
<1 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 51 °C)
アッセイ
≥99.0%
不純物
Substances darkened by sulfuric acid, passes test
≤0.01% insoluble matter
強熱残分
≤0.03%
屈折率
n20/D 1.62 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 g/10 mL
密度
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate (NO3-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.02%
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
官能基
carboxylic acid
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI Key
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • トリクロロ酢酸は、血漿から単離されたsLRP(可溶性循環低比重リポタンパク質受容体関連タンパク質-1)の沈殿に使用されています。
  • これは、植物サンプルからのアスコルビン酸の抽出に使用されています。また、アスコルベートアッセイのためのアスコルベート標準の調製にも使用されています。
  • さらに、IMAC(固定化金属イオンアフィニティークロマトグラフィー)で単離したリン酸化タンパク質の沈殿に使用されています。
従来より、タンパク質沈殿に使用されています。定量的な沈殿により、タンパク質濃度測定に利用されています。顕微鏡観察における脱カルシウム剤や固定液としても使用されています。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T6399-PM:
T6399-500G:4548173213736
T6399-5G:4548173213743
T6399-VAR:
T6399-250G:4548173213729
T6399-100G:4548173305943
T6399-1KG:4548173213712
T6399-4X100G:
T6399-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Casein Kinase 2 (CK2)-mediated Phosphorylation of Hsp90? as a Novel Mechanism of Rifampin-induced MDR1 Expression.
Kim SW et al.
The Journal of Biological Chemistry, 290, 17029-17029 (2015)
Measurement of reduced, oxidized and total ascorbate content in plants.
Gillespie KM and Ainsworth EA
Nature Protocols, 2, 871-871 (2007)
Impaired lipoprotein receptor-mediated peripheral binding of plasma amyloid-? is an early biomarker for mild cognitive impairment preceding Alzheimer's disease.
Sagare AP et al.
Journal of Alzheimer'S Disease, 24, 25-25 (2011)
Seokjo Kang et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 70(3), 667-680 (2019-07-01)
Increased levels of total tau (t-tau) and hyperphosphorylated tau (p-tau) proteins in the cerebrospinal fluid of Alzheimer's disease (AD) patients are well documented and strongly correlate with AD pathology. Recent studies have further shown that human tau can be released
Philip D Campbell et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(44), 14717-14732 (2014-10-31)
Mutations in Kinesin proteins (Kifs) are linked to various neurological diseases, but the specific and redundant functions of the vertebrate Kifs are incompletely understood. For example, Kif5A, but not other Kinesin-1 heavy-chain family members, is implicated in Charcot-Marie-Tooth disease (CMT)