Merck
317594
Sigma-Aldrich
トリメチルアミン N-オキシド
95%
別名:
TMANO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3N(O)
CAS番号:
分子量:
75.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
220-222 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
C[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C3H9NO/c1-4(2,3)5/h1-3H3
InChI Key
UYPYRKYUKCHHIB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリメチルアミンN-オキシドは、アミンオキシドに属する有機化合物です。これは一般的に海洋生物の組織に認められ、塩分、静水圧、温度、高い尿素濃度といった厳しい状況から海洋生物を守るのに役立ちます。
アプリケーション
トリメチルアミンN-オキシドは、下記の用途で使用することができます:
  • 有機金属化合物の脱金属および脱カルボニル反応試薬として。
  • リチウムジイソプロピルアミドとの反応によるアゾメチンイリドの生成。次にこれは単純アルケンと反応して、対応するピロリジンが得られます。
  • チオールのジスルフィドへの変換を媒介。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
317594-BULK:
317594-1G:
317594-5G:
317594-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J Klysik et al.
FEBS letters, 333(3), 261-267 (1993-11-01)
The ability of the Escherichia coli single-stranded DNA-binding protein (SSB) to recognize structural features associated with intramolecular triplex formation in oligopurine.oligopyrimidine (pur.pyr) inserts in recombinant plasmids was evaluated. The SSB protein binds to supercoiled plasmids and causes a site-preferential increase
Site selectivity studies on heterobimetallic complexes: substitution reactions of (.eta.5-C5H5)MM'(CO)8 (M = Mo, W; M' = Mn, Re)
Ingham WL and Coville NJ
Inorganic Chemistry, 31(20), 4084-4090 (1992)
Oliver D John et al.
International journal of molecular sciences, 21(1) (2020-01-08)
Metabolic syndrome is a cluster of disorders that increase the risk of cardiovascular disease and diabetes. This study has investigated the responses to rind of yellow mangosteen (Garcinia dulcis), usually discarded as waste, in a rat model of human metabolic
Preparation of cyclic and acyclic thioethers via hexacarbonyldicobalt alkyne complexes
Mohmand GF, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 471, 241-241 (1994)
Hydride ion transfer from carbon-hydrogen bonds to carbon disulfide, carbonyl sulfide, and carbon dioxide. Synthesis, reactivity, and structure of manganese complexes (η 5-C6MenH7-n) Mn (CO) LL'
Snyder DB, et al.
Journal of the American Chemical Society, 115(15), 6718-6729 (1993)
資料
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.
バイオメディシンや磁気記録、磁気エネルギー貯蔵への応用の可能性から非常に大きな注目を集めている磁性ナノ粒子の合成法について解説します。