Merck
244511
Sigma-Aldrich
トルエン
anhydrous, 99.8%
別名:
1-Methylbenzene, Methacide, Toluol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH3
CAS番号:
分子量:
92.14
Beilstein:
635760
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
eCl@ss:
39011102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード:
anhydrous
アッセイ:
99.8%
bp:
110-111 °C (lit.)
蒸気圧:
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
3.2 (vs air)
蒸気圧
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
99.8%
フォーム
liquid
自己発火温度
997 °F
expl. lim.
7 %
不純物
<0.001% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸発残留物質
<0.0005%
colorless
屈折率
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
密度
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI Key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
刺激臭のある可燃性液体であるトルエンは、有機溶媒として幅広く使用されています。また、ベンゼンの合成のための前駆体としても使用されます。
アプリケーション
トルエンは、修飾ZSM(Zeolite Socony Mobil)-5-クラスゼオライト触媒の存在下、アルキル化を受け、高い選択性でp-キシレンを生成します。グラフェンに添加した場合、電子ドナーとして機能し、電気化学的相互作用によって、グラフェンの電気的性質を変化させます。
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
その他情報
Pure-Pac® II容器には、溶媒分注用のMicromatic MacroValveカプラー(製品番号Z560723)が必要です。
法的情報
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.9 °F - closed cup
引火点(℃)
4.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
244511-2L:4548173123578
244511-200L-P1:
244511-800ML:
244511-50L-P2-LS:
244511-8L:
244511-VAR:
244511-400L-KL:
244511-6L:
244511-PZ:
244511-12X100ML:4548173123530
244511-20L:
244511-20L-P2:
244511-4X2ML-KC:
244511-1250L-P1:
244511-56L-P1-LS:
244511-18L:4548173123547
244511-200L-KL:
244511-NK-200L-P1:
244511-4X2L:4548173123585
244511-200L-P2-SA:
244511-BULK:
244511-100ML:4548173123523
244511-250ML:
244511-200L-P2:
244511-200L:4548173123561
244511-56L:4548173123592
244511-1L:4548173123554
244511-50L-P2:
244511-6X1L:4548173123608
244511-400L-P1:
244511-180L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
トルエン suitable for HPLC, 99.9%
Sigma-Aldrich
34866
トルエン
ヘキサン anhydrous, 95%
Sigma-Aldrich
296090
ヘキサン
トルエン for gas chromatography MS Suprasolv&#174;
Supelco
1.00849
トルエン
トルエン for gas chromatography ECD and FID SupraSolv&#174;
Supelco
1.08389
トルエン
F Nelson Nunalee et al.
Analytical chemistry, 78(4), 1158-1166 (2006-02-16)
Spreading of liquids and soft solids on a rigid surface in a surrounding liquid medium is investigated by utilizing the lateral sensitivity of the quartz crystal microbalance (QCM). While the QCM has been used extensively to study systems with spatial
The effect of a fullerene water suspension on the growth, cell viability, and membrane integrity of Escherichia coli B23.
Aquino A, et al.
Journal of Experimental Microbiology and Immunology, 14, 13-20 (2010)
von Burg R
Journal of Applied Toxicology, 13(6) (1993)
Selective alkylation of toluene with methanol to produce para-xylene.
Kaeding WW, et al.
J. Catal., 67(1), 159-174 (1981)
Electrochemical doping of graphene with toluene.
Kaverzin AA, et al.
Carbon, 49(12), 3829-3834 (2011)
資料
JosiPhos CyPF-tBu and palladium give catalyst for alkoxylation of activated heteroaryl halides with primary, secondary, and tertiary alcohols