Merck
1.08389
Supelco
トルエン
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
別名:
Toluol, Methylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH3
CAS番号:
分子量:
92.14
Beilstein:
635760
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191501
EC Index Number:
203-625-9
NACRES:
NA.03
アッセイ:
≥99.8% (GC)
テクニック:
gas chromatography (GC): suitable
bp:
110-111 °C (lit.)
蒸気圧:
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
認証
suitable for EPA 1613
品質水準
蒸気密度
3.2 (vs air)
蒸気圧
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
製品種目
SupraSolv®
アッセイ
≥99.8% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
997 °F
expl. lim.
7 %
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n/D 1.496 (lit.)
動粘度
0.7 cSt(20 °C)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
転移温度
flash point 4 °C
密度
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI Key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SupraSolv ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detetor) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
その他情報
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法的情報
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.9 °F - closed cup
引火点(℃)
4.4 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1083894000:
1083894008:
1083892500:
1083899010:
1083891000:
AR11083894000:
1083890000:
1083894004:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
トルエン analytical standard
Supelco
89680
トルエン
トルエン ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
179418
トルエン
酢酸エチル for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.10972
酢酸エチル
プロトコル
Method: Photometric determination with 3,3'-Diaminobenzidine
この測光試験と透明なろ過済みサンプルを使用して水中のセレンを定量し、445 nmで結果を評価します。
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.