Merck
1.04360
Supelco
ヘプタン
greener alternative
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
別名:
Heptane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5CH3
CAS番号:
分子量:
100.20
Beilstein:
1730763
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
EC Index Number:
205-563-8
NACRES:
NA.03
アッセイ:
≥99.5% (GC)
テクニック:
gas chromatography (GC): suitable
bp:
98 °C (lit.)
蒸気圧:
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
蒸気密度
3.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
製品種目
SupraSolv®
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
433 °F
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7 %
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
転移温度
flash point -4 °C
密度
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI Key
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SupraSolv® ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detector) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv® solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimum signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Heptane is an environmentally preferable solvent compared to hexane and thus align with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
アプリケーション
Appropriate for GC applications including sensitive detection in residue and environmental analysis.
その他情報
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法的情報
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1043602500:
1043601000:
1.04360-901:
1043600000:
試験成績書(COA)