Merck
1.00017
Supelco
アセトニトリル
≥99.8% (GC), suitable for gas chromatography (GC), ECD and FID, SupraSolv®
別名:
ACN, エチルニトリル, シアノメタン, シアン化メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CN
CAS番号:
分子量:
41.05
Beilstein:
741857
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
200-835-2
NACRES:
NA.03
アッセイ:
≥99.8% (GC)
テクニック:
gas chromatography (GC): suitable
bp:
81-82 °C (lit.)
蒸気圧:
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
製品名
アセトニトリル, for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
蒸気密度
1.41 (vs air)
品質水準
蒸気圧
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
製品種目
SupraSolv®
アッセイ
≥99.8% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
524 °C
973 °F
expl. lim.
16 %
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
転移温度
flash point 2 °C
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI Key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SupraSolv ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detetor) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
アプリケーション
  • Modified QuEChERS method combined with ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry: This research utilizes acetonitrile′s excellent solvent properties for the detection of cyclopiazonic acid in feeds. The method enhances the efficiency and accuracy of chemical analyses in food safety, demonstrating acetonitrile′s pivotal role in ensuring the quality of agricultural products (Peng et al., 2024).
  • Liquid Chromatographic Enantioseparation of Newly Synthesized Fluorinated Tryptophan Analogs: Highlighting its use in pharmaceutical research, acetonitrile is employed in the chromatographic enantioseparation of complex amino acids, essential for drug development and molecular pharmacology studies (Tanács et al., 2024).
  • Synthesis and Application of 1,8-Naphthalimide Derivatives Fluorescent Probe: Acetonitrile′s versatility is showcased in the synthesis of fluorescent probes for environmental monitoring. Its application in detecting and measuring environmental pollutants highlights its significant impact on ecological research and safety (Negi et al., 2024).
その他情報
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法的情報
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1000174000:
AR11000174000:
1000172500:
1000174004:
1000171000:
1.00017.4000DISC:
1000170000:
GT1100017400A:
NACL1000174004/1:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Complete workflow for cannabis flower pesticide testing using LC-MS/MS and GC-MS/MS ensures product safety.
関連コンテンツ
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
ガスクロマトグラフィーは、気相中の揮発性物質を分離および分析するために用いられる一般的な分析技術です。GCは、多くの業界において、品質管理や混合物中の化合物の同定および/または定量のために利用されています。