Merck
1.02371
Supelco
Ethyl alcohol, pure
greener alternative
≥99.8% (GC), suitable for gas chromatography (GC), SupraSolv®
別名:
エチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2OH
CAS番号:
分子量:
46.07
Beilstein:
1718733
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191601
EC Index Number:
200-578-6
NACRES:
NA.03
product name
エタノール, for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
蒸気密度
1.59 (vs air)
品質水準
蒸気圧
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
製品種目
SupraSolv®
アッセイ
≥99.8% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
683 °F
有効性
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
19 %, 60 °F
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
転移温度
flash point 12 °C
フォーマット
neat
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SupraSolv® ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detector) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv® solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimum signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Ethanol is environmentally preferable green solvent and thus it aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries" and "Use of Renewable Feedstocks". Click here for more information.
アプリケーション
Ideal for GC applications including sensitive detection in residue and environmental analysis.
Typically used for extraction and GC analysis using ECD and FID.
その他情報
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
脚注
1スイスでのエチルアルコールの流通および使用には、スイス連邦アルコール局が発行するライセンスが必要です
法的情報
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F
引火点(℃)
13 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類