蒸気密度
4.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
160 mmHg ( 20 °C)
製品種目
SupraSolv®
アッセイ
≥99.8% (GC)
形状
liquid
有効性
695 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
溶解性
8.7 g/L
密度
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI Key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1.02432-901:
1024320000:
1024322500:
1024321000:
試験成績書(COA)