About This Item
for analytical purposes
90-99.4% (GC)
おすすめの製品
グレード
ACS reagent
for analytical purposes
品質水準
認証
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
4.1 (vs air)
蒸気圧
160 mmHg ( 20 °C)
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.8%
90-99.4% (GC)
フォーム
liquid
有効性
695 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
密度
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI Key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Solvent in the lipid analysis process to dissolve isolated lipid samples.
- Component of the solvent mixture used for the extraction and purification of DNA from homogenized liver tissue.
関連事項
その他情報
法的情報
付属品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1024459970:
1024456024:
1024459190:
1024456015:
1024459965:
1024450250:
GT1102445400A:
1024457913:
1024459913:
1024454000:
1024456010:
1024456190:
1024459450:
1024459999:
CO1I1024454000:
1024456025:
1024459905:
1024451024:
1.02445-901:
1024452500:4548174003749
1024451000:
1024452508:
1024456020:
1024450000:
1024454004:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
プロトコル
Summary application report for analysis of moisture in lube oil.
Summary application report for analysis of moisture in Petroleum
Accurately measure the moisture content in Diesel Fuel through Karl Fischer titration, using both Volumetric and Coulometric methods.
関連コンテンツ
Learn about our Returnable Solvent Container Program for Western Europe offering solvents in stainless-steel barrels and drums for reduced packaging waste.