Merck
319988
Sigma-Aldrich
クロロホルム
contains ethanol as stabilizer, ACS reagent, ≥99.8%
別名:
トリクロロメタン, 三塩化メチリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CHCl3
CAS番号:
分子量:
119.38
Beilstein:
1731042
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード:
ACS reagent
アッセイ:
≥99.8%
bp:
60.5-61.5 °C (lit.)
蒸気圧:
160 mmHg ( 20 °C)
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
4.1 (vs air)
蒸気圧
160 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.8%
フォーム
liquid
含みます
ethanol as stabilizer
不純物
Acetone and aldehyde, passes test
Acid and chloride, passes test
Free chlorine (Cl), passes test
H2SO4, passes test
蒸発残留物質
≤0.001%
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
密度
1.48 g/mL at 25 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Pb: ≤0.05 ppm
保管温度
room temp
SMILES記法
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI Key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロロホルムはハロゲン化炭化水素であり、さまざまな製造手順や実験手順で溶媒および抽出剤として広く使用されています。メタンまたは低塩素化メタンの塩素化によって製造できます。また、ジクロロカルベン、α-トリクロロメチルカルビノール、およびtrichlorolithiocarbenoidsの製造にも使用されます。
アプリケーション
クロロホルムは以下で溶媒として使用できます:
  • ポリエステルを調製するためのω-ペンタデカラクトンの酵素触媒による開環重合。
  • ジアリールケトンを合成するための酸塩化物とアリールボロン酸のPd触媒によるクロスカップリング反応
  • β-ニトロアミンを合成するための、α-アリールニトロメタンとアミドスルホンとのエナンチオおよびジアステレオ選択的ニトロマンニッヒ反応。
  • スピロ縮合dihydropyansを合成するためのディールス・アルダー反応。クロロホルムとカルボニル酸素の間に形成される水素結合(CH-O)により、カルボニル基がより強力なヘテロジエノフィルとなり、反応速度が増加します。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
319988-2L:4548173134390
319988-18L-CS:
319988-1L:4548173134376
319988-BULK:
319988-15L:
319988-4L:
319988-6X500ML:
319988-6X1L:
319988-H:
319988-25ML:
319988-18L:4548173134369
319988-VAR:
319988-20L:4548173134383
319988-4X4L:4548173134406
319988-2.5L:
319988-500ML:4548173134413
319988-20L-P2:
319988-4X2.5L:
319988-200L:4548173221564
319988-4X2L:4548173256481
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
High activity and regenerability of a palladium-gold catalyst for chloroform degradation.
Velazquez JC, et al.
Journal of Chemical Technology and Biotechnology (2015)
Xuejun Liu et al.
Nature protocols, 2(5), 1288-1296 (2007-06-05)
A nearly quantitative 18-component synthesis of a nanocontainer, which is built up from six bowl-shaped cavitands that are connected together with 12 -CH=N-CH2CH2-N=CH- linkers, and its subsequent reduction are described. This nanocontainer has an estimated cavity volume of 1,700 A3
Fabian V Filipp et al.
Pigment cell & melanoma research, 25(3), 375-383 (2012-03-01)
The tricarboxylic acid (TCA) cycle is the central hub of oxidative metabolism, running in the classic forward direction to provide carbon for biosynthesis and reducing agents for generation of ATP. Our metabolic tracer studies in melanoma cells showed that in
Yongjun Liu et al.
Journal of hazardous materials, 308, 84-90 (2016-01-26)
In this study, efficient dechlorination and decomposition of chloroform (CF) induced by glow discharge plasma (GDP) in contact with a sodium sulfate solution was investigated. Intermediate byproducts were determined by ionic chromatography and headspace gas chromatography, respectively. Results showed that
Photolysis of chloroform and other organic molecules in aqueous titanium dioxide suspensions.
Kormann C, et al.
Environmental Science & Technology, 25(3), 494-500 (1991)