Merck
650471
Sigma-Aldrich
クロロホルム
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
別名:
トリクロロメタン, 三塩化メチリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CHCl3
CAS番号:
分子量:
119.38
Beilstein:
1731042
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.04
グレード:
HPLC Plus
for residue analysis
アッセイ:
≥99.9%
テクニック:
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション:
food and beverages
bp:
60.5-61.5 °C (lit.)
蒸気圧:
160 mmHg ( 20 °C)
グレード
HPLC Plus
for residue analysis
品質水準
蒸気密度
4.1 (vs air)
蒸気圧
160 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9%
フォーム
liquid
含みます
0.5-1.0% ethanol as stabilizer
テクニック
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.5 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
<0.02% water
蒸発残留物質
<0.0001%
ハロゲン化残留物質
<10 ng/L (as heptachlor epoxide)
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
密度
1.48 g/mL at 25 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 245 nm Amax: 1.00
λ: 250 nm Amax: 0.30
λ: 275-400 nm Amax: 0.005
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI Key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
HPLC、分光光度測定、環境試験に適しています。
高純度の多目的溶媒で、以下の用途での適合性がテストされています:
  • HPLC
  • 分光測定
  • 残留検査
  • LC-MS用
以下の溶媒として使用されます:
  • 蛍光検出を備えた液体クロマトグラフィーによる分析前のアントラサイクリン類および代謝産物の抽出
  • エレクトロスプレーイオン化質量分析およびLC–MS測定前の生物学的試料からのリン脂質の抽出と処理
おすすめ製品
HPLCあるいはLC-MS分析に理想的なリクロピュア試薬が見つかります
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
650471-1L-PW:
650471-BULK:
650471-4L:4548173176840
650471-4X4L:4548173176857
650471-1L:4548173176833
650471-6X1L:4548173176864
650471-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Systematic studies on the breakdown of p,p'-DDT in tobacco smokes. Presence of methyl chloride, dichloromethane, and chloroform in tobacco smokes.
Chopra NM and Sherman LR.
Analytical Chemistry, 44(6), 1036-1038 (1972)
Engineering of ultra-small diagnostic nanoprobes through oriented conjugation of single-domain antibodies and quantum dots.
Sukhanova A, et al.
Protocol Exchange (2012)
The affinity of two antimicrobial peptides derived from bovine milk proteins for model lipid membranes.
Barzyk W, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 343(1), 104-110 (2009)
Kinetics and Mechanism of the Photooxidation of Bis (bipyridine) dichlororuthenium (II) and the Photoreduction of Bis (bipyridine) dichlororuthenium (III) in Chloroform.
Sathiyabalan S and Hoggard PE.
Inorganic Chemistry, 34(18), 4562-4571 (1995)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 216-216 (1994)