Merck
650498
Sigma-Aldrich
クロロホルム
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%, contains amylenes as stabilizer
別名:
トリクロロメタン, 三塩化メチリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CHCl3
CAS番号:
分子量:
119.38
Beilstein:
1731042
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.04
グレード:
HPLC Plus
for residue analysis
アッセイ:
≥99.9%
テクニック:
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション:
food and beverages
bp:
60.5-61.5 °C (lit.)
蒸気圧:
160 mmHg ( 20 °C)
グレード
HPLC Plus
for residue analysis
品質水準
蒸気密度
4.1 (vs air)
蒸気圧
160 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9%
フォーム
liquid
含みます
amylenes as stabilizer
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.02% water
≤0.5 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
蒸発残留物質
≤0.0001%
ハロゲン化残留物質
<10 ng/L (as heptachlor epoxide)
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
密度
1.48 g/mL at 25 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 245 nm Amax: 1.00
λ: 250 nm Amax: 0.30
λ: 275-400 nm Amax: 0.005
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI Key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロロホルムは、溶媒として産業で一般的に使用される有機塩素化炭化水素(CHC)です。
アプリケーション
HPLC、分光光度測定、環境試験に適しています。
クロロホルムは、DNA結合用のシラン化カバーガラスの作成に使用されています。
以下のことに使用できます:
  • 溶媒抽出プロセスにおける抽出剤。
  • トリアシルグリセロールモデル化合物の液体クロマトグラフィー-大気圧光イオン化-質量分析法(LC-APPIMS)のための、二成分系移動相。
  • 再結晶用の溶媒。
クロロホルムは以下の用途に使用できます:
  • 全反射減衰フーリエ変換赤外分光法(ATR-FTIR)法による分析のための抗炎症薬の有効成分の抽出
  • 逆相高速液体クロマトグラフィー(RP-HPLC)とフォトダイオードアレイ検出器(DAD)の組み合わせを用いた、2つの食用葉サンプルから得られたクロロホルム、メタノール、水、および酢酸の抽出物中のアスコルビン酸、遊離フェノール酸、およびフラボノイドの評価
  • デルタ-9-テトラヒドロカンナビノール(THC)残留物をイオン移動度分光法(IMS)で分析するための疑わしい消費者の手元にある大麻製品抽出物の調製
  • 定量用のHPLC-MS/MSをベースとした方法を開発するために、魚介類サンプルからアクリルアミドと5-ヒドロキシメチルフルフラール(HMF)を抽出したときの回収率を測定するためのさまざまな溶媒の検討
  • GC-MSで分析するための、マンゴーサンプルからの直接浸漬シングルドロップマイクロ抽出(SDME)法による農薬の抽出
  • オフライン混合モード液体クロマトグラフィーと逆相高速液体クロマトグラフィー-高分解能質量分析の組み合わせを用いた、複雑な生体サンプルからの脂質プロファイリングにおけるサンプル調製
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に適したLiChropur試薬を見つけてください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
650498-6X1L:4548173176901
650498-1L:4548173176871
650498-4L:4548173176888
650498-4X4L:4548173176895
650498-BULK:
650498-VAR:
650498-1L-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Silanization of coverslips for DNA combing.
Labit H, et al.
Biotechniques, 11, 50-50 (2009)
Sheng-Suan Cai et al.
Journal of chromatography. A, 1173(1-2), 88-97 (2007-10-30)
In this work, we evaluate the performance of liquid chromatography-atmospheric pressure photoionization-mass spectrometry (LC-APPI-MS) for non-aqueous reversed phase analysis of six triacylglycerol model compounds using six binary mobile phases including MeOH/iPrOH, MeOH/CHCl(3), MeOH/CH(2)Cl(2), CH(3)CN/iPrOH, CH(3)CN/CHCl(3), and CH(3)CN/CH(2)Cl(2). All mobile phases
Analytical chemistry in a drop. Solvent extraction in a microdrop.
Liu H and Dasgupta PK.
Analytical Chemistry, 68(11), 1817-1821 (1996)
Electrogenerated chemiluminescent emission from an organized (L-B) monolayer of a Ru(bpy)32+-based surfactant on semiconductor and metal electrodes.
Zhang X and Bard AJ.
The Journal of Physical Chemistry, 92(20), 5566-5569 (1988)
Kuan Sun et al.
Nature communications, 6, 6013-6013 (2015-01-15)
Solution-processed organic photovoltaic cells (OPVs) hold great promise to enable roll-to-roll printing of environmentally friendly, mechanically flexible and cost-effective photovoltaic devices. Nevertheless, many high-performing systems show best power conversion efficiencies (PCEs) with a thin active layer (thickness is ~100 nm) that
プロトコル
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.