Merck
366927
Sigma-Aldrich
クロロホルム
suitable for HPLC, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
別名:
トリクロロメタン, 三塩化メチリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CHCl3
CAS番号:
分子量:
119.38
Beilstein:
1731042
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.04
蒸気密度
4.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
160 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.8%
形状
liquid
精製方法
glass distillation
含みます
0.5-1.0% ethanol as stabilizer
テクニック
HPLC: suitable
不純物
Acetone and aldehyde, passes test
Acid and chloride, passes test
Free chlorine (Cl), passes test
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.01% water
蒸発残留物質
<0.0003%
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
密度
1.48 g/mL at 25 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Pb: ≤0.05 ppm
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 245 nm Amax: 1.00
λ: 255 nm Amax: 0.15
λ: 260 nm Amax: 0.15
λ: 270 nm Amax: 0.02
λ: 290 nm Amax: 0.01
λ: 400 nm Amax: 0.01
適合性
passes test for HPLC
保管温度
room temp
SMILES記法
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI Key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Chelidonium majus におけるベンジルイソキノリンアルカロイドの分析と分離のための新しいアプローチ。: 本研究では、抽出および分析プロセスでクロロホルムを使用する革新的な方法論を提示し、アルカロイド化学の進歩を強調しています(Ganzera et al., 2024)。
  • Nrf2/NF-kB/NADH オキシダーゼ経路を介したリポ多糖刺激マクロファージにおける抗炎症パラメータに対するサチュレジャ脂肪酸の抗酸化、抗アミラーゼ、抗リパーゼ、および効率。: この論文は主に生物学的アッセイに焦点を当てていますが、生化学化合物の抽出と精製にクロロホルムを使用する重要な方法論も含まれています(Saharkhiz MJ et al., 2024)。
  • 液体クロマトグラフィー、イオン移動度分光法、タンデム質量分析法の情報を含む多次元リピドミクスデータベースへの最近の追加とアクセス。: クロロホルムは、リピドミクス内の抽出および分析プロセスで重要な溶媒として利用されており、現代の分析技術におけるその重要な役割を示しています(Baker ES et al., 2024)。
  • p-トルエンスルホン酸エステルの遺伝毒性不純物を選択的に濃縮するためのダミー分子インプリントポリマーベースの固相抽出システムの準備と最適化。: この研究では、高度なクロマトグラフィー用途のポリマーの調製にクロロホルムが使用されており、分析方法論におけるクロロホルムの汎用性が示されています(Shan G et al., 2024)。
おすすめ製品
HPLCあるいはLC-MS分析に理想的なリクロピュア試薬が見つかります
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
366927-4X2L:4548173140674
366927-2.5L:4548173140643
366927-2L:4548173140650
366927-VAR:
366927-6X1L:4548173140698
366927-BULK:
366927-4L:4548173140667
366927-1L:4548173140636
366927-100ML:4548173140629
366927-4X2.5L:
366927-4X4L:4548173140681
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Kuan Sun et al.
Nature communications, 6, 6013-6013 (2015-01-15)
Solution-processed organic photovoltaic cells (OPVs) hold great promise to enable roll-to-roll printing of environmentally friendly, mechanically flexible and cost-effective photovoltaic devices. Nevertheless, many high-performing systems show best power conversion efficiencies (PCEs) with a thin active layer (thickness is ~100 nm) that
Juyao Dong et al.
ACS nano, 8(5), 5199-5207 (2014-05-02)
The temperature increase inside mesoporous silica nanoparticles induced by encapsulated smaller superparamagnetic nanocrystals in an oscillating magnetic field is measured using a crystalline optical nanothermometer. The detection mechanism is based on the temperature-dependent intensity ratio of two luminescence bands in
Shuiquan Tang et al.
Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 368(1616), 20120318-20120318 (2013-03-13)
Two novel reductive dehalogenases (RDases) that are highly similar to each other but catalyse distinct dechlorination reactions were identified from Dehalobacter-containing mixed cultures. These two RDases were partially purified from crude protein extracts of anaerobic dechlorinating enrichment cultures using blue
Carsten Schwarz et al.
Nucleic acids research, 37(10), 3215-3229 (2009-03-27)
Despite being plagued by heavily degraded DNA in palaeontological remains, most studies addressing the state of DNA degradation have been limited to types of damage which do not pose a hindrance to Taq polymerase during PCR. Application of serial qPCR
Radovan Spurny et al.
The Journal of biological chemistry, 288(12), 8355-8364 (2013-02-01)
Pentameric ligand-gated ion channels (pLGICs), such as nicotinic acetylcholine, glycine, γ-aminobutyric acid GABA(A/C) receptors, and the Gloeobacter violaceus ligand-gated ion channel (GLIC), are receptors that contain multiple allosteric binding sites for a variety of therapeutics, including general anesthetics. Here, we