Merck
34860
Sigma-Aldrich
メタノール
≥99.9%, suitable for immunofluorescence, HPLC
別名:
メチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OH
CAS番号:
分子量:
32.04
Beilstein:
1098229
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.9%
テクニック:
HPLC: suitable
immunofluorescence: suitable
アプリケーション:
food and beverages
bp:
64.7 °C (lit.)
蒸気圧:
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
製品名
メタノール, suitable for HPLC, ≥99.9%
蒸気密度
1.11 (vs air)
品質水準
蒸気圧
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9%
フォーム
liquid
自己発火温度
725 °F
expl. lim.
36 %
テクニック
HPLC: suitable
immunofluorescence: suitable
不純物
≤0.0005% non-volatile matter
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
<0.03% water (Karl Fischer)
蒸発残留物質
<0.0005%
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
neat
UV吸収
λ: 205 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.60
λ: 220 nm Amax: ≤0.30
λ: 230 nm Amax: ≤0.20
λ: 235 nm Amax: ≤0.10
λ: 240 nm Amax: ≤0.10
λ: 260 nm Amax: ≤0.04
λ: 280 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メタノールは、CuO/ZnO/Al2O3触媒存在下、合成ガスから合成できる有機溶媒です。その高いH/C比率、低いスス発生の蛍光、比較的低い改質温度、および室温で液体であることから、燃料電池技術における水素源として理想的です。直接メタノール燃料電池(DMFC)において、メタノールは空気との酸化を受けて電気を生成します。MTO(メタノール-to-オレフィン)プロセスによってメタノールから生成されるオレフィン(エチレンやプロピレン)は、炭化水素燃料を生成するオイルやガスの代わりとなります。
形状選択ゼオライト存在下での、C2-C10ハイドロカーボンへのメタノールの熱化学変換が報告されています。ルテニウム吸着原子によるRu-Pt触媒システムでの酸化が報告されています。
アプリケーション
メタノールは、逆相液体クロマトグラフィーの移動相として使用できます。
メタノール(MeOH)は、胚組織の全組織標本の免疫蛍光実験に使用されています。
また、以下の実験に使用されることがあります:
  • 骨髄単核細胞のコロニー形成単位-線維芽細胞アッセイ。
  • 逆相HPLCによるグリオトキシンの分析のための、Aspergillus菌糸抽出物の調製用溶媒
  • 免疫蛍光実験
  • ヌクレオチドおよびその分解物のイオンペア逆相HPLC分離のための溶出液成分。
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
調製ノート
0.2 μmフィルター濾過済み製品
その他情報
特記事項
  • カタログ番号34860-4X2.5L-Rは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル34860-2.5L-Rをご注文ください。
  • カタログ番号34860-6X1L-Rは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル34860-1L-Rをご注文ください。
おすすめ製品
HPLCLC-MS解析に理想的なLiChropur試薬をご参照ください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34860-18L-P1-R:
34860-108X2.5L-R:
34860-10L-RC:
34860-R-H:
34860-7L-R:4548173260112
34860JP-4X2.5L-R:4548173260129
34860-1L-R:4548173218427
34860-4X2L-R:4548173260051
34860-12X100ML-R:4548173259925
34860-4L-R:4548173292182
34860-18L-R:4548173259956
34860-50L-P2-R:4548173260075
34860-200L-P24AB-R:
34860-144X1L-R:4548173259932
34860-20L-P2-4A-R:
34860P-4X2.5L-R:4548173260143
34860-45L-R:4548173260013
34860-2L-R:4548173218496
34860-2.5L-R:4548173218489
34860S-185L-R:
34860-BULK-R:
34860S-1000L-RC:
34860-2.5L-R-PC:
34860-100ML-R:4548173218472
34860-30L-R:
34860JP-6X1L-R:4548173260136
34860-VAR-R:
34860S-1000LRC:
34860-100L-P2-R:
34860-400L-R:4548173260006
34860S-5BAR-200L:
34860-IS-200LP2B-R:
34860-200L-R:4548173259994
34860-200L-P2-R:4548173259987
34860S-1000L-R:
34860-4X4L-R:4548173260068
34860-5L-R:
34860N-72X2.5L-R:
34860-200L-P2-LS-R:
34860-56L-R:4548173260082
34860-400L-P1-LS-R:
34860-35L-P2-R:
34860-CR-200L-P2-R:
34860-72X2.5L-R:4548173260105
34860E-2.5L-R:
34860-10L-RC-R:
34860-199L-R:4548173259963
34860E-4X2.5L-R:
34860-20L-P2-R:
34860P-2.5L:
34860-6X1L-R:4548173218519
34860-200L-P1-LS-R:
34860-35L-P2:
34860-HU-20L-P2-R:
34860S-50L-R:
34860-4X2.5L-R:4548173311692
34860-20L-N2-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
High-performance liquid chromatography of thiols and disulfides: dinitrophenol derivatives.
Fariss MW and Reed DJ.
Methods in Enzymology, 143, 101-109 (1987)
Mehmet Nuri Atalar et al.
Life sciences, 231, 116577-116577 (2019-06-19)
Galectin-3 is associated with the process of inflammation and fibrosis. The aim of this study was both to evaluate of galectin-3, methylated arginines and hs-CRP in subjects with type 2 diabetes and prediabetes and to investigate a relation between serum
Beyond oil and gas: the methanol economy.
Olah GA.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 44(18), 2636-2639 (2005)
Review of methanol reforming-Cu-based catalysts, surface reaction mechanisms, and reaction schemes.
Yong ST, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 38(22), 9541-9552 (2013)
Catalytic carbon dioxide hydrogenation to methanol: A review of recent studies.
Jadhav SG, et al.
Chemical Engineering Research and Design, 92(11), 2557-2567 (2014)
資料
HPLC-DAD workflow analyzes 14 cannabinoids in hemp extracts in 10 minutes using Chromolith columns for robust performance.
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.
オルガノイド培養用製品により、組織または幹細胞に由来する3Dの脳、腸、肺および腫瘍のオルガノイドモデルを作成できます。
すべて表示
関連コンテンツ
ZipTip® micro-SPE pipette tips are used as a single-step desalting, concentration, and purification tool for complex samples before mass spec analyses.