Merck
179124
Sigma-Aldrich
アセトン
ACS reagent, ≥99.5%
別名:
2-プロパノン, Dimethyl ketone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH3
CAS番号:
分子量:
58.08
Beilstein:
635680
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
eCl@ss:
39021201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.02
グレード:
ACS reagent
アッセイ:
≥99.5%
テクニック:
UV/Vis spectroscopy: suitable
bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
蒸気圧:
184 mmHg ( 20 °C)
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
suitable for EPA 1613
蒸気密度
2 (vs air)
蒸気圧
184 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
シェルフライフ
Recommended retest period - 2 years
expl. lim.
13.2 %
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
不純物
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.0006 meq/g Titr. base
≤0.002% aldehyde as formaldehyde
≤0.05% isopropanol
≤0.05% methanol
≤0.5% water
蒸発残留物質
≤0.001%
APHA: ≤10
clear
屈折率
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI Key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アセトンは極性非プロトン性有機溶媒です。無色で非常に揮発性の高い液体です。医薬品業界及びパーソナルケア業界で、溶媒及び/又は構成要素として有機合成に一般的に使用されます。このグレードはACS要件を満たしているため、幅広い分析用途に理想的です。
アプリケーション
  • SN2反応及びジョーンズ酸化などの有機合成に溶媒及び/又は構成要素として使用されます。
  • 薄層クロマトグラフィー(TLC)の移動相
  • 医薬品業界及び化粧品業界での化学分子送達システムの溶媒として使用されます。
  • 洗浄用
アセトンの発光強度は溶液の成分によって決まります。UV光を吸収したアセトンが光分解され、ラジカルが生じます。
特徴および利点
ACS溶媒は、米国化学会(ACS)の高い基準に適合しているか上回っており、 個々の化合物に専用の試験規格があります。米国化学会によれば、ACS試薬グレードは、ほとんどの化学分析や反応に使用するために十分な純度を有する物質であることを意味しています
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
その他情報
Pure-Pac® II容器には溶媒分注用のMicromatic MacroValveカプラー(Z560723)が必要です。
法的情報
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
179124-113L-DR:
179124-4X2L:4548173110134
179124-6X1L:4548173110165
179124-2.5L:
179124-EW-200LP1SB:
179124-200L-PW:
179124-20L-DR:
179124-4X4L:4548173110141
179124-VAR:
179124-3L:4548173110110
179124-4X2.5L:
179124-25ML:
179124-18L-CS:4548173370569
179124-6X500ML:4548173110172
179124-20L-P2:
179124-4L:4548173110127
179124-18L:4548173110073
179124-50L-P2:4548173249797
179124-20L:4548173110097
179124-1L:4548173110080
179124-BULK:
179124-200L-LSNBWH:
179124-200L-PD:
179124-100L-DR:
179124-500ML:4548173110158
179124-400L-KL:4548173249780
179124-4X4L-PB:
179124-200L:
179124-2L:4548173110103
179124-10L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Preparation of 1,2-diketones: oxidation of alkynes by potassium permanganate in aqueous acetone
Srinivasan NS and Donald GL
The Journal of Organic Chemistry, 44(9), 1574-1574 (1979)
Aldol condensation of acetone over layered double hydroxides of the meixnerite type.
Tichit D, et al.
Applied Clay Science, 13(5), 401-415 (1998)
An investigation on photocatalytic activities of mixed TiO2-rare earth oxides for the oxidation of acetone in air.
Lin J and Jimmy CY.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 116(1), 63-67 (1998)
Juan A López-Ráez et al.
Plant science : an international journal of experimental plant biology, 230, 59-69 (2014-12-07)
Apocarotenoids are a class of compounds that play important roles in nature. In recent years, a prominent role for these compounds in arbuscular mycorrhizal (AM) symbiosis has been shown. They are derived from carotenoids by the action of the carotenoid
Wanqiang Sheng et al.
Cell research, 24(12), 1387-1402 (2014-11-22)
T helper (TH)-cell subsets, such as TH1 and TH17, mediate inflammation in both peripheral tissues and central nervous system. Here we show that STAT5 is required for T helper-cell pathogenicity in autoimmune neuroinflammation but not in experimental colitis. Although STAT5
資料
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
プロトコル
Derived from procedure SSPHYT02. Includes template updates to current SOP specifications and incorporation of notes into the procedure.
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.