About This Item
for extraction
for preparative purposes
for synthesis
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
おすすめの製品
グレード
for cleaning
for extraction
for preparative purposes
for synthesis
品質水準
蒸気密度
2 (vs air)
蒸気圧
184 mmHg ( 20 °C)
詳細
for analytical purposes
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
465 °C (DIN 51794)
有効性
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
13.2 %
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
不純物
≤0.3% Water
蒸発残留物質
≤0.0040%
屈折率
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
キャパシティ
1000 g/kg water absorbing capacity
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
転移温度
flash point <-20 °C
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI Key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.789 - 0.791
Evaporation residue: ≤ 0.0040 %
Water: ≤ 0.30 %
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8222519025:
8222512500:
IN28222519025:
8222511000:
8222515011:
8222519180:
8222515005:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.