製品名
ジエチルエーテル, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
2.6 (vs air)
蒸気圧
587 hPa ( 20 °C)
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.7% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
320 °F
有効性
1215 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
含みます
5-10 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) as stabilizer
expl. lim.
36.5 %
不純物
≤0.000015% Peroxide
≤0.00003% Chloride (Cl)
≤0.00003% Sulfate (SO4)
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0002 meq/g Titrable acid
≤0.001% Carbonyl compounds (as CO)
≤0.001% Carbonyl compounds (as HCHO)
≤0.005% Acetone (GC)
≤0.02% Ethanol (GC)
≤0.02% Methanol (GC)
≤0.03% Water
蒸発残留物質
≤0.0005%
色
clearAPHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
転移温度
flash point -40 °C
密度
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
SMILES記法
CCOCC
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- For the solid-phase extraction (SPE) process.
- To wash strata Si-1 cartridges.
アナリシスノート
Identity (IR): conforms
Appearance: clear
Color: ≤ 10 Hazen
Titrable acid: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Density (d 20 °C/20 °C): 0.713 - 0.715
Boiling point: 34 - 35 °C
Chloride (Cl): ≤ 0.00003 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.00003 %
Acetone (GC): ≤ 0.005 %
Ethanol (GC): ≤ 0.02 %
Methanol (GC): ≤ 0.02 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.000015 %
Carbonyl compounds (as HCHO): ≤ 0.001 %
Carbonyl compounds (as CO): ≤ 0.001 %
Matter discolored by H₂SO₄: ≤ 10 Hazen
Al (Aluminium): ≤ 0.00005 %
B (Boron): ≤ 0.000002 %
Ba (Barium): ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium): ≤ 0.000002 %
Cu (Copper): ≤ 0.000002 %
Fe (Iron): ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0.000002 %
Pb (Lead): ≤ 0.00001 %
Sn (Tin): ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.00001 %
Evaporation residue: ≤ 0.0005 %
Water: ≤ 0.03 %
The product is stabilized with 5 - 10 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT).
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-40.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-40 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AU21009219190:
1009214004:
1009215000:4548174003725
1009216010:
1009212500:
1009214000:
1009211000:
1009216024:
AU21009212500:
1009219030:
1009216190:
1009216025:
AU21009219025:
1009219190:
1009211024:
1009218888:
1009219025:
1009210000:
1.00921-901:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.