Merck
24004
Sigma-Aldrich
ジエチルエーテル
≥99.5% (GC), puriss, contains ~5 mg/L 2, 6-di-tert.-butyl-4-methylphenol as stabilizer, meets analytical specification of Ph. Eur., BP
別名:
エチルエーテル, エーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2)2O
CAS番号:
分子量:
74.12
Beilstein:
1696894
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.07
product name
ジエチルエーテル, puriss., contains ~5 mg/L 2,6-di-tert.-butyl-4-methylphenol as stabilizer, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, ≥99.5% (GC)
蒸気密度
2.6 (vs air)
品質水準
グレード
puriss.
アッセイ
≥99.5% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
320 °F
含みます
~5 mg/L 2,6-di-tert.-butyl-4-methylphenol as stabilizer
expl. lim.
36.5 %
不純物
acidic reac. Impurities, in accordance
aldehydes, in accordance
residual solvents, in accordance
≤0.0002% peroxides (as H2O2)
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.002% non-volatile matter
≤0.2% water (Karl Fischer)
屈折率
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
密度
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Diethyl ether may be employed as a solvent for the conversion of secondary alcohols into ketones.
その他情報
The article number 24004-4X2.5L-R will be discontinued. Please order the single bottle 24004-2.5L-R which is physically identical with the same exact specifications.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-40.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-40 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
24004S-18L-R-RC:
24004-25L-R:4548173232416
24004P-4X2.5L-R-D:
24004-35L-R-D:
24004-2.5L-R:4548173232386
24004-240L-R:4548173232393
24004-4X5L-R:4548173232454
24004P-4X2.5L-R:4548173232492
24004-2.5L-ALU-R:
24004-10L-R-D:
24004-25KG-R-D:
24004-10L-R:4548173232331
24004-25KG-R:4548173232409
24004S-1.5L-R:4548173232508
24004-1L-R:4548173232379
24004-2.5L-R-PC:
24004-VAR-R:
24004-45L-R:4548173232430
24004-6X130G-R:4548173232478
24004-6X1L-R:4548173232485
24004E-6X1L-R:
24004-72X2.5L-R:
24004P-2.5L:
24004-4X2.5L-R:4548173232447
24004-135KG-R:4548173232355
24004E-1L-R:
24004-18L-R:4548173232362
24004-BULK-R:
24004-72X2.5L-R-D:
24004-130G-R:4548173232348
24004-5L-R:4548173232461
24004-35L-R:4548173232423
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Diels-Alder reactions in ionic liquids. A safe recyclable alternative to lithium perchlorate-diethyl ether mixtures.
Earle MJ, et al.
Green Chemistry, 1(1), 23-25 (1999)
Diethyl ether (DEE) as a renewable diesel fuel.
Bailey B, et al.
No. 972978. SAE technical paper (1997)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 471-471 (1994)
Oxidation of secondary alcohols in diethyl ether with aqueous chromic acid. Convenient procedure for the preparation of ketones in high epimeric purity.
Brown HC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 36(3), 387-390 (1971)
Tatsuya Yoshino et al.
Organic letters, 14(16), 4290-4292 (2012-08-09)
A highly efficient total synthesis of the 11-membered cyclic aspercyclides A (1) and B (2) has been achieved by chemo- and regioselective intramolecular oxidative C-O bond formation from differently substituted diphenols.