グレード
reagent grade
品質水準
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
5 mmHg ( 25 °C)
フォーム
liquid
組成
Degree of hydration, ~1.5
N2H4, 50-60%
expl. lim.
99.99 %
濃度
50.0-60.0% (%H4N2 by Na2S2O3 basis, titration)
密度
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NN.[H]O[H]
InChI
1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2
InChI Key
IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
- 銀ナノ粒子の調製。
- モノ置換ニトロベンゼン誘導体のアニリンへの変換。
- ニトロ化合物(芳香族および脂肪族)のアミノ化合物への変換におけるグラファイトとの併用。
- 5-ベンジルオキシ-2-スチリルスチリルクロモンとの反応による、3-(2-ベンジルオキシ-6-ヒドロキシフェニル)-5-スチリルピラゾールの調製。
- 1,3-ジフェニル-2-プロペン-1-オンとの反応による、3,5-ジフェニル-2-ピラゾリン誘導体の調製。
- 3-アリルアシリデン-3,4-ジヒドロキノクサリン-2(1H)-オンとの反応による、3′-アリール-1,2,3,4,4′,5′-ヘキサヒドロスピロ[キノクサリン-2,5′-ピラゾール]-3-オンの調製。
- また、ニトロアレンの芳香族アミンへの、触媒還元にも使用されます。
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
225819-1KG:4548173119328
225819-500ML:
225819-VAR:
225819-50G:4548173119342
225819-100ML:
225819-250G:4548173119335
225819-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
酸化グラフェンは還元後の導電性が高く、修飾後に選択性を示し、高感度であることから、各種デバイス開発への利用が進んでいます。
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.