安全性情報
8.04604
Sigma-Aldrich
Hydrazin hydrate solution
80% solution in water, for synthesis
別名:
Hydrazine hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352402
NACRES:
NA.22
フォーム:
solution
製品名
Hydrazin hydrate (80% solution in water), for synthesis
蒸気圧
13 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
solution
自己発火温度
310 °C
expl. lim.
4.7-99 % (v/v) refers to pure substance)
反応適合性
reagent type: reductant
pH
10.6-10.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
117-119 °C/1013 hPa
mp
-60 °C
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
アプリケーション
Hydrazin hydrate (80% solution in water) can be used as a reducing agent for the reduction of exfoliated graphene oxide (GO), which is used for the preparation of GO nanocomposites. It is also used as a reagent in the synthesis of 3-amino-2-thiohydantoins by reacting with alkyl isothiocynatocarboxylates.
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup - DIN 51758
引火点(℃)
91 °C - closed cup - DIN 51758
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Hydroxypropyl-β-cyclodextrin-polyurethane/graphene oxide magnetic nanoconjugates as effective adsorbent for chromium and lead ions
Nasiri, Shohreh and Alizadeh, Nina
Carbohydrate Polymers, 259, 117731-117731 (2021)
Synthetical Application of Alkyl 2-isothiocyanatocarboxylates. A Simple Synthesis of 5-Substituted-3-amino-2-thioxo-4-imidazolidinones (3-Amino-2-thiohydantoins)
Floch L, et al.
Molecules (Basel), 4(10), 279-286 (1999)
資料
酸化グラフェンは還元後の導電性が高く、修飾後に選択性を示し、高感度であることから、各種デバイス開発への利用が進んでいます。
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.