アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.495 (lit.)
bp
99-100 °C/6 mmHg (lit.)
溶解性
alcohol: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
密度
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cn[nH]c1
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-2-5-6-3-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
InChI Key
RIKMMFOAQPJVMX-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADH1A(124) , ADH1B(125) , ADH1C(126)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- A reactant to prepare 4-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole by reacting with bromobenzene via N-arylation using a copper catalyst.
- A starting material for the synthesis of 4-methyl-3(5)-nitropyrazole by nitration.
- A ligand in the preparation of gallium(III) complex of 4-methylpyrazole as potential antitumor and antiviral agent.
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
222569-250MG:
222569-BULK:
222569-5G:
222569-VAR:
222569-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)