Merck
747858
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-1H-pyrazole
95%
別名:
4-Fluoropyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H3FN2
CAS番号:
分子量:
86.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
95%
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
38-40 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
FC1=CNN=C1
InChI
1S/C3H3FN2/c4-3-1-5-6-2-3/h1-2H,(H,5,6)
InChI Key
RYXJXPHWRBWEEB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fluoromalonaldehyde bis (dialkyl acetals): synthesis by carbene condensation and transformation to dialkyl fluoromalonates and fluorinated heterocyclic compounds.
Molines H and Wakselman C.
The Journal of Organic Chemistry, 54(23), 5618-5620 (1989)
Relationship between substituent-induced energy and charge effects in proton-transfer equilibria involving heteroaromatic nitrogen systems. The lone pair charge approach.
Catalan J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 106(22), 6552-6556 (1984)
One-pot synthesis of. beta.-keto sulfones and. beta.-keto sulfoxides from carboxylic acids.
Ibarra CA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54(23), 5620-5623 (1989)