アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.531
bp
185-188 °C/760 mmHg
密度
1.558 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Cn1cc(Br)cn1
InChI
1S/C4H5BrN2/c1-7-3-4(5)2-6-7/h2-3H,1H3
InChI Key
IXJSDKIJPVSPKF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.9 °F
引火点(℃)
93.3 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
696455-25G:
696455-5G:
696455-BULK:
696455-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック