アッセイ
99%
フォーム
solid
反応適合性
core: palladium
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
パラメーター
air sensitive
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Pd].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C18H15P.Pd/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h4*1-15H;
InChI Key
NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)(Pd(PPh3)4)は、化学合成において一般的に使用されているpalladium(0)錯体です。さまざまな有機反応、特にC-C、C-N、C-O、およびC-ヘテロ原子のクロスカップリング反応において触媒として極めて重要な役割を果たしています。Pd(PPh3)4は、炭素-炭素結合形成、例えば有名なヘック反応、鈴木宮浦反応、スティル反応、において幅広く利用されます。これらの反応では、ハロゲン化アリール、ハロゲン化アルキル、ハロゲン化ビニルとその他の有機化合物のカップリングにより有用な産物が得られます。触媒サイクルでは、有機ハロゲン化合物のpalladium(0)への酸化的付加、適切な有機金属試薬またはボロン酸を用いたトランスメタル化、および還元的脱離による目的産物の形成が行われます。Pd(PPh3)4 はまた、その他にもアリル置換、アルケンやアルキンへの求核付加反応、環化付加などさまざまな化学反応で利用されています。
アプリケーション
- 根岸カップリング(式1)鈴木カップリング(式2)スティルカップリング(式3)薗頭カップリング反応(式4)およびバックワルド・ハートウィグアミノ化反応(式5)
- ヨウ化ビニルのカルボニル化(式6)
- 臭化アリールの還元反応(式7)
- 炭素-スズ結合形成(式8)
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
216666-25G:
216666-250MG:
216666-100G:
216666-500G:
216666-5G:
216666-2G-SP:
216666-1G-SP:
216666-BULK:
216666-1G:
216666-4X25G:
216666-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック