Merck
227994
Sigma-Aldrich
ビス(ジベンジリデンアセトン)パラジウム(0)
別名:
Pd(dba)2, パラジウム(0)ビス(ジベンジリデンアセトン)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5CH=CHCOCH=CHC6H5)2Pd
CAS番号:
分子量:
575.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
powder
品質水準
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
SMILES記法
[Pd].O=C(/C=C/c1ccccc1)\C=C\c2ccccc2.O=C(/C=C/c3ccccc3)\C=C\c4ccccc4
InChI
1S/2C17H14O.Pd/c2*18-17(13-11-15-7-3-1-4-8-15)14-12-16-9-5-2-6-10-16;/h2*1-14H;/b2*13-11+,14-12+;
InChI Key
UKSZBOKPHAQOMP-SVLSSHOZSA-N
詳細
ビス(ジベンジリデンアセトン)パラジウム(0)(Pd(dba)2)は、空気に安定なPd0複合体です。シクロペンタジエンのアリル置換体の合成用試薬です。本試薬は均一な触媒です。緩和な条件下で、様々な求核剤によるアリルアセテートのアルキル化を触媒します。
アプリケーション
ビス(ジベンジリデンアセトン)パラジウム(0)(Pd(dba)2)は、触媒として以下の実験に使用されました:
  • ネオペンチルホスフィンリガンドを使用するアルケンと臭化アリルのHeckカップリングによる、異性体の2-アリール-2,5-ジヒドロフランの合成。
  • ベンジルトリフルオロ酢酸と2,3-ジヒドロフランホスホラミダイトリガンドのHeck反応。
  • 安定化アニオンのアリル化。
  • アリル、アルケニル、およびハロゲン化アリールの有機スタンナンとのクロスカップリング。
  • ハロゲン化ビニルのアルケニル亜鉛種とのクロスカップリング。
  • ハロゲン化アルケニルおよびハロゲン化アリールのカルボニル化。
  • アルコールのアルデヒドおよびケトンへの、効率的な好気酸化における環状チオウレアリガンドとの使用。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
227994-50G:
227994-VAR-9:
227994-BULK-9:
227994-VAR:
227994-BULK:
227994-2G:
227994-500MG:
227994-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Arentsen, K.; Caddick, S.et al.
Tetrahedron Letters, 45, 3511-3511 (2004)
T Vats et al.
Scientific reports, 6, 33053-33053 (2016-09-14)
Amazing conductivity, perfect honeycomb sp(2) arrangement and the high theoretical surface area make pristine graphene as one of the best materials suited for application as catalyst supports. Unfortunately, the low reactivity of the material makes the formation of nanocomposite with
Macsari, I.; Hupe, E.; Szabo, K. J.
The Journal of Organic Chemistry, 64, 9547-9547 (1999)
Tetrahedron Letters, 25, 4379-4379 (1984)
Tetrahedron Letters, 21, 4437-4437 (1980)