Merck
359270
Sigma-Aldrich
ナトリウムtert-ブトキシド
97%
別名:
Sodium 2-methylpropan-2-olate, Sodium t-butoxide, Sodium tert-butanolate, Sodium tert-butylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaOC(CH3)3
CAS番号:
分子量:
96.10
Beilstein:
3654215
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.0000026 hPa ( 50 °C)
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
密度
1,025 g/cm3 at 20 °C
SMILES記法
[Na+].CC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C4H9O.Na/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
InChI Key
MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ナトリウムtert-ブトキシドは、ヒドロキシエチルアデニンをジエチルp-トルエンスルホニルオキシメタンホスホネートとカップリングさせて9-[2-(ジエチルホスホノメトキシ)エチル]アデニン(ジエチル-PMEA)(アデホビルジピボキシルを調製するための重要な中間体)を生成するための、水素化ナトリウムに代わる安全で効果的な代替物として使用される場合があります。
これは、以下の用途にも使用できます:
  • 10-フェナントロリン誘導体の存在下でハロゲン化アリールとベンゼン誘導体とのカップリングを促進するために。
  • 第一列遷移金属プレ触媒を活性化するために。
  • 新規なパラダサイクリックプレ触媒の存在下で塩化アリールをアミノ化するための塩基として。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F
引火点(℃)
14 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
Jan Code
359270-1.5KG:
359270-VAR:
359270-25G:
359270-BULK:
359270-5G:
359270-2.5KG:
359270-100G:
359270-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Process optimization in the synthesis of 9-[2-(diethylphosphonomethoxy) ethyl] adenine: replacement of sodium hydride with sodium tert-butoxide as the base for oxygen alkylation.
Yu RH, et al.
Organic Process Research & Development, 3(1), 53-55 (1999)
tert-Butoxide-mediated arylation of benzene with aryl halides in the presence of a catalytic 1, 10-phenanthroline derivative.
Shirakawa E, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(44), 15537-15539 (2010)
Activation and discovery of earth-abundant metal catalysts using sodium tert-butoxide.
Docherty JH, et al.
Nature Chemistry, 9(6), 595-595 (2017)
An air and thermally stable one-component catalyst for the amination of aryl chlorides.
Zim D and Buchwald SL.
Organic Letters, 5(14), 2413-2415 (2003)