Merck
333379
Sigma-Aldrich
カリウムエトキシド
95%
別名:
Potassium ethanolate, Potassium ethylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KOC2H5
CAS番号:
分子量:
84.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
powder
SMILES記法
[K+].CC[O-]
InChI
1S/C2H5O.K/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
InChI Key
RPDAUEIUDPHABB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の用途に、カリウムエトキシドが使用できます:
  • バイオディーゼル合成のエステル交換反応の触媒として。
  • ナトリウムイオン電池のアノードとして使用される窒素ドープカーボンナノシートを合成するために。
  • 非活性化アレーンのアリール化反応を促進して、ビアリール化合物を合成するために。
  • (Na0.5K0.5)NbO3 (NKN)およびK3Li2Nb5O15 (KLN)の薄膜の合成の前駆体として。
  • 相間移動触媒の存在下でのp-クロロニトロベンゼンのエトキシル化に。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
333379-100G:
333379-500G:
333379-5G:
333379-VAR:
333379-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Fanzhan Zeng et al.
ACS nano, 14(1), 611-619 (2020-01-01)
The rapid development of modern electrical equipment toward miniaturization and high power puts forward stringent requirements to the mechanical reliability, dielectric property, and heat resistance of electrical insulating materials. Simultaneous integration of all these properties for mica-based materials remains unresolved.
Continuous production of ethanol-based biodiesel under subcritical conditions employing trace amount of homogeneous catalysts
Liu J, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 193, 187-196 (2017)
Fabrication of highly oriented lead-free (Na, K) NbO3 thin films at low temperature by sol-gel process
Tanaka K, et al.
Journal of Crystal Growth, 294(2), 209-213 (2006)
A novel aqueous solution method for K3Li2Nb5O15 film and powder
Cheng Z, et al.
Journal of Crystal Growth, 307(2), 353-357 (2007)
Ethoxylation of p-chloronitrobenzene using phase-transfer catalysts by ultrasound irradiation-A kinetic study
Wang ML and Rajendran V
Ultrasonics Sonochemistry, 14(3), 368-374 (2007)