蒸気密度
1.6 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
95%
フォーム
powder
SMILES記法
[Na+].CC[O-]
InChI
1S/C2H5O.Na/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
InChI Key
QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ナトリウムエトキシド(ナトリウムエチレート)はナトリウムアルコキシドです。これはナトリウムをエタノールと反応させることにより合成されています。これは水の存在下で分解し、エタノールと水酸化ナトリウムが生成されます。また、これは有機合成研究における強力なベースとして広く使用されています。
アプリケーション
- リグニン分解における有機溶媒分画:この研究では、二元性非プロトン性溶媒システムを使用し、ナトリウムエトキシドを有効な有機溶媒分画に用いることで、リグニン分解のモノフェノール収率の向上に焦点を当てました。このアプローチは、複雑な有機合成およびバイオマス処理におけるナトリウムエトキシドの汎用性を強調しています(Xu et al., 2024)。
- 固体状態での自己消光に耐性のある硫黄ドット:硫黄ドットの研究では、固体状態での自己消光に耐性のある挙動を制御するために、溶媒型の不活性化戦略が用いられ、合成プロセスにおいてナトリウムエトキシドが重要な役割を果たしました。この研究は、先進材料の合成、特に光電子工学用途におけるナトリウムエトキシドの有用性を示しています(Wu et al., 2022)。
- 腐食防止剤の合成:ナトリウムエトキシドが、6,7-ジヒドロ-5H-シクロペンタ[b]ピリジン-3-カルボニトリル化合物の効率的な合成に使用され、鉄合金用の腐食防止剤の合成における塩基としてのその適用性が実証されました。この応用では、計算的アプローチと実用アプローチを組み合わせ、材料科学と腐食防止におけるナトリウムエトキシドの役割を強調しています′(Abd El-Lateef et al., 2022)。
- 結腸を標的とした薬物送達システム:結腸を標的としたチエノ[2,3-b]ピリジン-キトサンナノ複合体の設計と合成に、ナトリウムエトキシドが使用されました。この研究では、標的とする薬物送達システムの調製におけるナトリウムエトキシドの応用が紹介されており、医薬品治療の有効性と特異性の向上に焦点が当てられています(Mansour et al., 2020)。
- 抗菌性化合物の合成:ナトリウムエトキシドは、抗菌剤としての応用を目指した新規のビス-α,β-不飽和ケトンおよびニコチノニトリル誘導体の合成に不可欠なものでした。この研究は、新しい抗菌剤の開発における化合物の重要な役割を強調し、薬化学におけるその有用性を実証しています′(Altalbawy, 2013)。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
86.0 °F - closed cup
引火点(℃)
30 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
Jan Code
156248-VAR:
156248-5G:
156248-2.5KG:
156248-500G:
156248-BULK:
156248-10KG:
156248-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
James E Clark et al.
Circulation research, 93(2), e2-e8 (2003-07-05)
Carbon monoxide, which is generated in mammals during the degradation of heme by the enzyme heme oxygenase, is an important signaling mediator. Transition metal carbonyls have been recently shown to function as carbon monoxide-releasing molecules (CO-RMs) and to elicit distinct
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 997-997 (1994)
S H Brorson
Micron (Oxford, England : 1993), 32(2), 101-105 (2000-08-11)
The study's purpose was to obtain improved "deplasticizing" of epoxy sections for immunoelectron microscopy. Epoxy-embedded renal swine tissue with immune complex deposits was used. Ultrathin sections were mounted on uncoated grids or on carbon-stabilized formvar grids. The sections were exposed
Francesca Monticelli et al.
Journal of endodontics, 32(5), 447-451 (2006-04-25)
The influence of different silane/dentin adhesives on the microtensile bond strengths of a hybrid composite to sodium ethoxide-etched quartz fiber posts was investigated. A prehydrolyzed silane was applied without an adhesive and compared to two-component systems in which hydrolysis of
Ali Reza Harifi-Mood et al.
Journal of pharmacy & pharmaceutical sciences : a publication of the Canadian Society for Pharmaceutical Sciences, Societe canadienne des sciences pharmaceutiques, 7(1), 88-91 (2004-05-18)
Variable-Temperature Kinetics has been used to obtain the rate constants of the reaction at various temperatures during one kinetic run. Pseudo-first-order rate constants for the transesterification of procaine with aliphatic alcohols ethanol, n-propanol and tert-butanol were obtained by the fluorescence