Merck
D97754
Sigma-Aldrich
マロン酸ジエチル
ReagentPlus®, 99%
別名:
マロン酸ジエチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2(COOC2H5)2
CAS番号:
分子量:
160.17
Beilstein:
774687
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
5.52 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 40 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.413 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
mp
−51-−50 °C (lit.)
密度
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
IYXGSMUGOJNHAZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
マロン酸ジエチルはマロン酸のジエチルエステルです。マロン酸官能基を分子に導入するための多用途の構成要素として広く使用されています。塩化マグネシウムとトリエチルアミンを使用したマロン酸ジエチルのアシル化が報告されています。さまざまな置換1,2-アレンケトンを用いたK2CO3-触媒によるマロン酸ジエチルの 1,4-付加反応により、多官能化β,γ-不飽和エノンが生成します。
アプリケーション
マロン酸ジエチルは、NaXおよびCsNaXゼオライトへのアミノ基の移植によって得られるゼオライト触媒を使用した、マイクロリアクターにおけるKnoevenagel縮合反応の研究に使用されました。また、ベンズアルデヒドとの塩基触媒下でのKnoevenagel縮合によるジエチルベンジリデンマロネートの合成に使用できます。α-アリールマロネートの合成に使用できます。
包装
ガラスボトルに充填されています
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
199.4 °F - closed cup
引火点(℃)
93 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D97754-1KG:
D97754-BULK:
D97754-2.5KG:
D97754-1L:
D97754-VAR:
D97754-2.5L:
D97754-25G:
D97754-25ML:
D97754-500G:
D97754-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Shengming Ma et al.
The Journal of organic chemistry, 68(23), 8996-9002 (2003-11-08)
The K2CO3 (10 mol %)-catalyzed 1,4-addition reaction of diethyl malonate with various substituted 1,2-allenic ketones leading to polyfunctionalized beta,gamma-unsaturated enones 3 or 4 was studied. With 3-unsubstituted 1-substituted-1,2-allenyl ketones, the highly selective formation of beta,gamma-unsaturated enones 4 was observed; with
Solvent-free organocatalytic Michael addition of diethyl malonate to nitroalkenes: the practical synthesis of Pregabalin and ?-nitrobutyric acid derivatives
J Liu, et al.
Tetrahedron, 67, 636-640 (2011)
Edward J Hennessy et al.
Organic letters, 4(2), 269-272 (2002-02-14)
[reaction: see text] A general method for the synthesis of alpha-aryl malonates is described. The coupling of an aryl iodide and diethyl malonate in the presence of Cs(2)CO(3) and catalytic amounts of copper(I) iodide and 2-phenylphenol affords the alpha-aryl malonate
Integration of heterogeneous catalysts into complex synthetic routes: sequential vs. one-pot reactions in a (Knoevenagel+ Mukaiyama-Michael+ hydrogenation+ transesterification) sequence.
Fraile JM, et al.
Catalysis Science & Technology, 3(2), 436-443 (2013)
Lian Jin Liu et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 30(10), 784-797 (2011-10-05)
Novel 5'-norcarbocyclic adenosine phosphonic acid analogues with 6'-electropositive moiety such as spirocyclopropane were designed and synthesized from the commercially available diethylmalonate 5. Regioselective Mitsunobu reaction proceeded in the presence of an allylic functional group at a low reaction temperature in
資料
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.