Merck
B1334
Sigma-Aldrich
ベンズアルデヒド
ReagentPlus®, ≥99%
別名:
ビターアーモンド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CHO
CAS番号:
分子量:
106.12
Beilstein:
471223
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39023701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
3.7 (vs air)
品質水準
蒸気圧
4 mmHg ( 45 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
形状
liquid
自己発火温度
374 °F
expl. lim.
1.4 %, 20 °F
屈折率
n20/D 1.545 (lit.)
pH
5.9 (20 °C)
bp
178-179 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
密度
1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.)
官能基
aldehyde
phenyl
SMILES記法
O=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI Key
HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ベンズアルデヒドは芳香族アルデヒドです。ベンズアルデヒド内の回転遷移が、そのマイクロ波吸収スペクトルに基づいて説明されています。金属酸化物の存在下におけるベンズアルデヒドの還元化合物への変換について研究が行われています。SmFeO3(ペロブスカイト型酸化物触媒)で触媒したシアン化トリメチルシリル(TMSCN)を用いたベンズアルデヒドのシアノシリル化反応が報告されています。
アプリケーション
ベンズアルデヒドは、GC-MS(ガスクロマトグラフィー-質量分析)によるAchillea ligustica(セイヨウノコギリソウ)精油の定量に標準物質として使用されています。
ベンズアルデヒドは次の研究に使用できます:
  • 光学活性1-フェニルプロマン-1-オルの調製。
  • メソ-テトラフェニルポリフィンおよびクロリンの合成。
  • N-複素環カルビンを触媒とする脂肪族一級/二級アミンの酸化的アミド化反応を試験する試験化合物として
  • Danishefskyジエンとのヘテロ-Diels-Alder(HDA)反応により高いエナンチオ選択性で2-フェニル-2,3-ジヒドロ-4H-ピラン-4-オンを合成
品質
塩素不含
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
145.4 °F - closed cup
引火点(℃)
63 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B1334-1L:
B1334-2G:
B1334-100G:
B1334-VAR:
B1334-18KG:
B1334-1KG:
B1334-5G:
B1334-3KG:
B1334-25KG:
B1334-250G:
B1334-BULK:
B1334-2.5L:
B1334-2ML:
B1334-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cyanosilylation of benzaldehyde with TMSCN over perovskite-type oxide catalyst prepared by thermal decomposition of heteronuclear cyano complex precursors.
Yamaguchi S, et al.
Research on Chemical Intermediates, 41(12), 9551-9560 (2015)
Gas phase hydrogenation of benzaldehyde over supported copper catalysts. Effect of copper loading.
Lanasri K, et al.
Studies in Surface Science and Catalysis, 174, 1279-1282 (2008)
Reduction of benzaldehyde on metal oxides.
Haffad D, et al.
J. Catal., 172(1), 85-92 (1997)
Microwave Spectrum of Benzaldehyde.
Kakar RK, et al.
J. Chem. Phys. , 52(7), 3803-3813 (1970)
B Rosche et al.
Applied microbiology and biotechnology, 57(3), 309-315 (2002-01-05)
Extracts of 14 filamentous fungi were examined regarding their potential for production of (R)-phenylacetylcarbinol [(R)-PAC], which is the chiral precursor in the manufacture of the pharmaceuticals ephedrine and pseudoephedrine. Benzaldehyde and pyruvate were transformed at a scale of 1.2 ml
資料
The aldol condensation reaction is an organic reaction introduced by Charles Wurtz, who first prepared the β-hydroxy aldehyde from acetaldehdye in 1872.
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.