Merck
09143
Supelco
ベンズアルデヒド
analytical standard
別名:
ビターアーモンド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CHO
CAS番号:
分子量:
106.12
Beilstein:
471223
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
eCl@ss:
39023701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
4 mmHg ( 45 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
374 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
1.4 %, 20 °F
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.545 (lit.)
n20/D 1.546
bp
178-179 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
密度
1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
O=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI Key
HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
本物質は、食品との接触を意図したプラスチックに関するEU規制10/2011のポジティブリストに収載されています。
10/2011のリストに掲載されているすべての市販の化合物用参照物質はこちら
アプリケーション
ベンズアルデヒドは、非ステロイド性抗炎症薬、ジクロフェナク、およびピロキシカムの注射製剤およびビタミンB複合体注射液において保存剤として使用されるベンジルアルコールの毒性酸化生成物であるベンズアルデヒドのキャピラリーガスクロマトグラフィーによる測定のための参照スタンダード(標準物質)として使用される可能性があります。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
145.4 °F - closed cup
引火点(℃)
63 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
09143-BULK-F:
09143-VAR-F:
09143-25ML-F:
09143-5ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Capillary gas chromatography determination of benzaldehyde arising from benzyl alcohol used as preservative in injectable formulations.
Kazemifard AG, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 31(4), 685-691 (2003)
Micol Maritan et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(9), 3537-3542 (2009-02-17)
A distinctive feature in the topographic organization of the olfactory system in mammals is the dual function of the odorant receptor (OR): it detects odors in the nasal epithelium and plays an instructive role in the axonal convergence of olfactory
Longyun Lv et al.
ACS combinatorial science, 15(4), 183-192 (2013-02-22)
We previously reported the novel efficient proton/heat-promoted four-component reactions (4CRs) of but-2-ynedioates, two same/different primary amines, and aldehydes for the synthesis of tetra- and pentasubstituted polyfunctional dihydropyrroles. If aromatic and aliphatic amines were used as reagents, four different series of
Lidia Mateo et al.
PLoS genetics, 10(8), e1004560-e1004560 (2014-08-15)
The increase in availability of whole genome sequences makes it possible to search for evidence of adaptation at an unprecedented scale. Despite recent progress, our understanding of the adaptive process is still very limited due to the difficulties in linking
Tom Craig et al.
Biotechnology and bioengineering, 110(4), 1098-1105 (2012-11-06)
Benzaldehyde, with its apricot and almond-like aroma, is the second most abundantly used molecule in the flavor industry, and is most commonly produced via chemical routes, such as by the oxidation of toluene. Biologically produced benzaldehyde, whether by extraction of