Merck
W212717
Sigma-Aldrich
ベンズアルデヒド
greener alternative
natural, FCC, FG
別名:
ビターアーモンド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CHO
CAS番号:
分子量:
106.12
FEMA番号:
2127
Beilstein:
471223
EC Number:
欧州評議会番号:
101
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
eCl@ss:
39023701
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
5.013
NACRES:
NA.21
官能:
almond; cherry; sweet
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
4 mmHg ( 45 °C)
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
自己発火温度
374 °F
組成
contains IFRA restricted benzaldehyde
expl. lim.
1.4 %, 20 °F
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.545 (lit.)
pH
5.9 (20 °C)
bp
178-179 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
密度
1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
benzaldehyde
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
almond; cherry; sweet
SMILES記法
O=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI Key
HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Benzaldehyde is an aromatic flavor compound with a characteristic bitter almond taste and odor. It has been identified in the volatile fractions of mushroom, medlar seeds and cheese.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
145.4 °F - closed cup
引火点(℃)
63 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W212717-BULK-K:
W212717-1KG:
W212717-5KG-K:
W212717-SAMPLE:
W212717-25KG:
W212717-VAR-K:
W212717-5KG:
W212717-25KG-K:
W212717-100G:
W212717-100G-K:
W212717-SAMPLE-K:
W212717-1KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Fenaroli G
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients, 40-40 (1971)
Conversion of phenylalanine to benzaldehyde initiated by an aminotransferase in Lactobacillus plantarum
Groot MNN & de Bont JA.
Applied and Environmental Microbiology, 64(8), 3009-3013 (1998)
Supercritical fluid extraction of volatile components from Bunium persicum Boiss.(black cumin) and Mespilus germanica L.(medlar) seeds
Pourmortazavi SM, et al.
J. Food Compos. Anal., 18(5), 439-446 (2005)
Volatile components of mushroom (Agaricus subrufecens)
Chen CC & Wu CM
Journal of Food Science, 49(4), 1208-1209 (1984)
Catharine H Rankin
The Journal of experimental biology, 218(Pt 1), 41-49 (2015-01-09)
Inheritance of acquired characteristics without changes in DNA sequence has been called transgenerational epigenetics. This review looks at studies that used the model system Caenorhabditis elegans to uncover mechanisms of transgenerational epigenetics in studies of RNA interference, studies of longevity