Merck
418099
Sigma-Aldrich
ベンズアルデヒド
purified by redistillation, ≥99.5%
別名:
ビターアーモンド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CHO
CAS番号:
分子量:
106.12
Beilstein:
471223
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39023701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3.7 (vs air)
品質水準
蒸気圧
4 mmHg ( 45 °C)
アッセイ
≥99.5%
形状
liquid
自己発火温度
374 °F
精製方法
redistillation
expl. lim.
1.4 %, 20 °F
屈折率
n20/D 1.545 (lit.)
pH
5.9 (20 °C)
bp
178-179 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
密度
1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.)
官能基
aldehyde
phenyl
SMILES記法
O=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI Key
HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ベンズアルデヒド(苦扁桃油)は、化粧品およびフレーバー業界で一般的に使用されている芳香族化合物です。ベンズアルデヒドの天然源は、アンズ、苦扁桃、リンゴ、サクランボなどに含まれるグリコシドであるアミグダリンです。ベンズアルデヒドは、液相塩素化およびトルエン酸化により商用に製造されています。報告されているその他のベンズアルデヒド製造法としては、ベンジルアルコール酸化、塩化ベンザル加水分解、およびベンゼンカルボニル化などがあります。
アプリケーション
ベンズアルデヒドは、以下の合成の前駆体として使用することができます:
  • シンナムアルデヒド、ケイ皮酸、ケイ皮酸エチル、安息香酸、ベンジルアルコール、安息香酸ベンジル、ヒドロベンズアミドなど。
  • フェノール、芳香族アミン、ベンゼンとの縮合によるトリフェニルメタン誘導体。この反応は、マラカイトグリーン染料の製造に有用です。
  • 臭化ボリルマグネシウムとの反応によるベンゾイルボラン。
  • 注射用ヒドロゲルシステム開発のための架橋剤として使用されるマルチベンズアルデヒド官能化ポリ(エチレングリコール)類似体。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
145.4 °F - closed cup
引火点(℃)
63 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
418099-100ML:
418099-500ML:
900046-VAR:
418099-VAR:
418099-5L:
418099-PZ:
418099-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
An injectable hydrogel formed by in situ cross-linking of glycol chitosan and multi-benzaldehyde functionalized PEG analogues for cartilage tissue engineering
Cao L, et al.
Journal of materials chemistry. B, 3(7), 1268-1280 (2015)
Benzaldehyde
Bruhne F and Wright E
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)
Synthesis, structure of borylmagnesium, and its reaction with benzaldehyde to form benzoylborane
Yamashita M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(31), 9570-9571 (2007)
Highly selective oxidation of benzyl alcohol to benzaldehyde catalyzed by bimetallic gold?copper catalyst
Della Pina C, et al.
J. Catal., 260(2), 384-386 (2008)
Spacing and site isolation of amine groups in 3-aminopropyl-grafted silica materials: The role of protecting groups.
Hicks JC, et al.
Chemistry of Materials, 18(21), 5022-5032 (2006)