Merck
Y0001064
ベンズアルデヒド
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
ビターアーモンド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CHO
CAS番号:
分子量:
106.12
Beilstein:
471223
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
4 mmHg ( 45 °C)
APIファミリー
benzaldehyde
自己発火温度
374 °F
expl. lim.
1.4 %, 20 °F
メーカー/製品名
EDQM
屈折率
n20/D 1.545 (lit.)
bp
178-179 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
密度
1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI Key
HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Benzaldehyde EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
145.4 °F - closed cup
引火点(℃)
63 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Y0001064:
Y0001064-1EA:
Y0001064-150MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Thermoresponsive dynamic covalent single-chain polymer nanoparticles reversibly transform into a hydrogel.
Daniel E Whitaker et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(3), 956-959 (2012-12-12)
Tom Craig et al.
Biotechnology and bioengineering, 110(4), 1098-1105 (2012-11-06)
Benzaldehyde, with its apricot and almond-like aroma, is the second most abundantly used molecule in the flavor industry, and is most commonly produced via chemical routes, such as by the oxidation of toluene. Biologically produced benzaldehyde, whether by extraction of
Haiqiang Jin et al.
International journal of pharmaceutics, 434(1-2), 384-390 (2012-06-12)
To find a way to modulate the effect of thrombolytic proteins by increasing their specificity, minimizing their adverse effect as well as lengthening their circulation time for the treatment of ischemic vascular disease holds great promise. In this work, urokinase-type
Hong-gen Peng et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(26), 2709-2711 (2013-02-26)
A center radially fibrous silica encapsulated TS-1 zeolite (TS-1@KCC-1) has been synthesized in a microemulsion system for the first time. Supporting the Rh(OH)3 species, this novel core-shell structured material serves as a robust bifunctional catalyst for one-pot synthesis of benzamide
C Anitha et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 96, 493-500 (2012-06-26)
A series of metal(II) complexes of VO(II), Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II) have been synthesized from the azo Schiff base ligand 4-((E)-4-((E)-(4-chlorophenyl)diazenyl)-2-hydroxybenzylideneamino)-1,5-dimethyl-2-phenyl-1H-pyrazol-3(2H)-one (CDHBAP) and characterized by elemental analysis, spectral (IR, UV-Vis, (1)H NMR, ESR and EI-mass), magnetic moment measurements, molar