Merck
E12907
Sigma-Aldrich
安息香酸エチル
≥99%
別名:
安息香酸エチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5COOC2H5
CAS番号:
分子量:
150.17
Beilstein:
1908172
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
5.17 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 44 °C)
アッセイ
≥99%
形状
liquid
自己発火温度
914 °F
屈折率
n20/D 1.504 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
mp
−34 °C (lit.)
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
InChI Key
MTZQAGJQAFMTAQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
安息香酸エチルは、ピラジン-ホウ素蛍光錯体を有するフェニルなどフェニルペンダントを持つ分子を構築するための一般的な試薬です。これはジオスポンギンAおよびBの全合成におけるHorner(ホーナー)のホスホネート中間体の調製に使用できます。また、これは食品および香料産業で使用される香味剤です。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
E12907-BULK:
E12907-100G:
E12907-5G:
E12907-VAR:
E12907-500G:
E12907-CH:
E12907-3KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and fluorescence properties of novel pyrazine?boron complexes bearing a ?-iminoketone ligand.
Kubota Y, et al.
Organic Letters, 13(24), 6544-6547 (2011)
Densities and viscosities of binary mixtures of isoamyl acetate, ethyl caproate, ethyl benzoate, isoamyl butyrate, ethyl phenylacetate, and ethyl caprylate with ethanol at T=(288.15, 298.15, 308.15, and 318.15) K.
Sheu Y W and Tu C H
Journal of Chemical and Engineering Data, 51(2), 496-503 (2006)
A concise total synthesis of diospongins A and B.
Sabitha G, et al.
Helvetica Chimica Acta, 91(12), 2235-2239 (2008)
Md Munir Mostafiz et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 184, 109653-109653 (2019-09-19)
Plant-derived benzoates are known to have insecticidal and repellent activities, however, these effects have been evaluated thoroughly in only a few groups of insects. In this study, the insecticidal activities of three commercially available benzoates, methyl benzoate (MB), ethyl benzoate
Daniel I Perez et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(19), 6914-6925 (2009-09-15)
Thienylhalomethylketones, whose chemical, biological, and pharmaceutical data are here reported, are the first irreversible inhibitors of GSK-3beta described to date. Their inhibitory activity is likely related to the cysteine residue present in the ATP-binding site, which is proposed as a