Merck
385980
Sigma-Aldrich
安息香酸無水物
≥95%
別名:
Benzoyl anhydride, Benzoyl benzoate, Bis(phenylcarbonyl)ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5CO)2O
CAS番号:
分子量:
226.23
Beilstein:
516726
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
mp
38-42 °C (lit.)
密度
1.199 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
anhydride
ester
phenyl
SMILES記法
O=C(OC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O3/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
CHIHQLCVLOXUJW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
無水安息香酸は、次の用途で使用できます。
  • カルボン酸とアルコールからカルボン酸エステルを合成する際の縮合試薬として。
  • マクロラクトン合成においてカップリング試薬として。
  • スルホンアミド、アミン、アルコール、およびフェノールをZSM-5-SO3Hを触媒としてアシル化する際のアシル化試薬として。
また、安息香酸ベンジル、ベンジリデン二安息香酸、4-ベンゾイルトルエンを調製するための試薬としても使用できます。
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
385980-BULK:
385980-100G:
385980-VAR:
385980-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
ZSM-5-SO3H: an efficient catalyst for acylation of sulfonamides amines, alcohols, and phenols under solvent-free conditions
Massah AR, et al.
ISRN Organic Chemistry, 2013(10), 2312-2312 (2013)
TMEDA: efficient and mild catalyst for the acylation of alcohols, phenols and thiols under solvent-free condition
Kadam ST, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 30(5), 1071-1076 (2009)
Formyloxyacetoxyphenylmethane and 1, 1-diacylals as versatile O-formylating and O-acylating reagents for alcohols
Chapman RSL, et al.
Tetrahedron, 74(44), 6442-6452 (2018)
Acylations with long-chain acid anhydrides and acyl chlorides over zeolite beta
Bejblova M, et al.
Topics in Catalysis, 52(1-2), 178-184 (2009)
Isamu Shiina et al.
The Journal of organic chemistry, 69(6), 1822-1830 (2004-04-03)
Various carboxylic esters are obtained at room temperature in excellent yields with high chemoselectivities from nearly equimolar amounts of carboxylic acids and alcohols using 2-methyl-6-nitrobenzoic anhydride with triethylamine by the promotion of a basic catalyst such as 4-(dimethylamino)pyridine. A variety