Merck
M188
Sigma-Aldrich
無水マレイン酸
99%
別名:
2,5-フランジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H2O3
CAS番号:
分子量:
98.06
Beilstein:
106909
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気密度
3.4 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.16 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
自己発火温度
870 °F
expl. lim.
7.1 %
bp
200 °C (lit.)
mp
51-56 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1OC(=O)C=C1
InChI
1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
InChI Key
FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
無水マレイン酸(MA)は、環状ジカルボン酸無水物として知られるモノマー群に属します。ポリ(マレイン酸無水物)(PMA)、マレイン酸無水物ベースの樹脂、マレイン酸無水物-ブタジエンコポリマー(MABS)などの多様なポリマーを製造するための重合反応において一般に使用されています。これらのMAベースのポリマーは、ポリマーブレンドやコーティング材、エポキシ樹脂、半導体デバイス、二次電池、リチウムイオン電池、樹脂膜、グラスファイバー、コーティング材、包装、水処理、および薬物送達システムなどのさまざまな分野で応用されています。さらに、MAを他のポリマーにグラフトして、その性能や他の材料との適合性を高めることができます。グラフトポリマーは自動車、包装、建設産業で応用されています。無水マレイン酸は、その反応性二重結合や反応性無水基により、さまざまな抗菌性ポリマーの開発において電子受容体モノマーとしても用いられています。
マレイン酸は、両端にカルボン酸基を保有する4個炭素原子で構成されており、その中心の炭素原子は二重結合しています。マレイン酸の無水物は5員環分子であり、反応開始剤の存在下で不飽和結合のフリーラジカル重合が起こります。
アプリケーション
無水マレイン酸は、以下においてモノマーとして使用できます:
  • モノマーマイクロカプセル化技術による高密度ポリエチレン(HDPE)のグラフト化プロセス。この技術により、機能性コーティング、メンブレン、または表面処理、接着剤、コーティング材用のポリマーにおいて、機能性の強化および特性の改善が実現します。
  • ポリ乳酸(PLA)の官能化において、また天然繊維バイオ複合材料におけるカップリング剤として。官能化により、PLAと天然繊維との間の適合性や界面接着が改善され、その結果、機械的特性が向上し、得られたバイオ複合材料の用途が拡大します。
  • 無水マレイン酸は不飽和ポリエステル樹脂の合成において、また農薬、潤滑油添加剤および食品酸味剤などの重要な製品の合成における反応剤として使用されます。
物理的形状
練炭
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
217.4 °F - closed cup
引火点(℃)
103 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M188-VAR-A:
M188-5KG-A:4548173950150
M188-25G-A:4548173950136
M188-BULK-A:
M188-1KG-A:4548173950129
M188-25KG-A:4548173950143
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
João F A Silva et al.
Polymers, 12(6) (2020-06-18)
Titanium dioxide is considered the most efficient white pigment for opacification of thermoplastics. However, its high cost, combined with strong price oscillations due to production bottlenecks, has been driving the industry towards alternatives that might allow reducing the titanium dioxide
Veronika Bátori et al.
Polymers, 11(3) (2019-04-10)
This study was conducted to improve the properties of thin films prepared from orange waste by the solution casting method. The main focus was the elimination of holes in the film structure by establishing better cohesion between the major cellulosic
Sylwia Członka et al.
Materials (Basel, Switzerland), 13(7) (2020-04-16)
In this work, rigid polyurethane (PUR) foams were prepared by incorporating 2 wt% of eucalyptus fibers. The eucalyptus fibers were surface-modified by maleic anhydride, alkali, and silane (triphenylsilanol) treatment. The impact of the modified eucalyptus fibers on the mechanical, thermal
Eunice Cunha et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 8(9) (2018-09-12)
The search for graphene or few-layer graphene production methods that are simple, allow mass production, and yield good quality material continues to provoke intense investigation. The present work contributes to this investigation through the study of the aqueous exfoliation of
Emmanuel J Favaloro et al.
Thrombosis research, 134(6), 1292-1300 (2014-10-11)
von Willebrand disease (VWD) is reportedly the most common bleeding disorder and arises from deficiency and/or defects of von Willebrand factor (VWF). Laboratory diagnosis and typing has important management implications and requires a wide range of tests, including VWF activity
資料
分子層堆積(MLD)はALDと同様に逐次の自己限定的表面反応に基づいており、有機および有機-無機ハイブリッドポリマーの精密な堆積が可能です。
Atomic layer deposition meets various needs including semiconductor device miniaturization and nanoparticle coating.
By altering the physicochemical properties, smart or intelligent drug delivery systems can be designed to deliver therapeutic molecules on-demand. Learn more about the application of stimuli-responsive materials in drug delivery.